Learn More
Gibco™ Milieu CTS™ AIM-V™, sans rouge de phénol, sans antibiotiques
Tous les produits Gibco ProduitsDescription
Le milieu pour systèmes de thérapie cellulaire (CTS) AIM V de Gibco est le premier milieu disponible sur le marché sans sérum, défini pour la prolifération et/ou la manipulation des cellules T et des cellules dendritiques et fabriqué conformément aux BPFa. Il contient de la L-glutamine, mais le rouge de phénol, le sulfate de gentamicine et le sulfate de streptomycine ont été éliminés pour satisfaire aux exigences réglementaires mondiales relatives aux matériaux auxiliaires utilisés dans la fabrication de thérapies cellulaires.
- Dispositif médical de classe II homologué par la FDA et conçu pour les applications de traitement de culture cellulaire et tissulaire ex vivo chez l’humain et fabriqué conformément aux BPFa.
- Il contient de la L-glutamine et est formulé sans rouge de phénol et sans antibiotiques.
- Supplémenté par du sérum AB humain ou des cellules immunitaires SR CTS™ et divers cytokines ou facteurs de croissance selon l’application.
- Fabrication BPFa conforme à la norme 21 CFR part 820
- Utilisation clinique éprouvée comme réactif auxiliaire dans le Provenge™ (sipuleucel-T), le premier vaccin thérapeutique contre le cancer approuvé par la FDA [1]
- Formulé sans sérum défini qui ne contient pas de composants dérivés de bovins au niveau des composants primaires
- Peut également être utilisé pour prendre en charge les cellules tueuses naturelles combinées aux nourricières. Chaque lot de milieu CTS AIM-V est pré-qualifié à l’aide de cellules Jurkat, une lignée de lymphocytes T humains immortalisés, pour garantir des performances constantes.
- Disponible avec la L-glutamine, mais le rouge de phénol, le sulfate de gentamicine et le sulfate de streptomycine ont été éliminés pour satisfaire aux exigences réglementaires mondiales relatives aux matériaux auxiliaires utilisés dans la fabrication de thérapies cellulaires.
- Disponible en flacon de 1 000 ml pour les utilisateurs de petits volumes ainsi qu’en sachet de 10 L pour les utilisateurs de plus grands volumes intéressés par les systèmes fermés.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes |
| Classification | Origine animale |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu pour culture cellulaire |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Qualité de fabrication | ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820 |
| Quantité | 10 L |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Format | BPC |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.