Learn More
Gibco™ Milieu CTS™ AIM-V™, sans rouge de phénol, sans antibiotiques
Code produit 17105154 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
2L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17105154 2 L 2L
15824058 1 L 1L
15980503 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17105154 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4672701
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le milieu pour systèmes de thérapie cellulaire (CTS) AIM V de Gibco est le premier milieu disponible sur le marché sans sérum, défini pour la prolifération et/ou la manipulation des cellules T et des cellules dendritiques et fabriqué conformément aux BPFa.
Le milieu pour systèmes de thérapie cellulaire (CTS) AIM V de Gibco est le premier milieu disponible sur le marché sans sérum, défini pour la prolifération et/ou la manipulation des cellules T et des cellules dendritiques et fabriqué conformément aux BPFa. Il contient de la L-glutamine, mais le rouge de phénol, le sulfate de gentamicine et le sulfate de streptomycine ont été éliminés pour satisfaire aux exigences réglementaires mondiales relatives aux matériaux auxiliaires utilisés dans la fabrication de thérapies cellulaires.
  • Dispositif médical de classe II homologué par la FDA et conçu pour les applications de traitement de culture cellulaire et tissulaire ex vivo chez l’humain et fabriqué conformément aux BPFa.
  • Il contient de la L-glutamine et est formulé sans rouge de phénol et sans antibiotiques.
  • Supplémenté par du sérum AB humain ou des cellules immunitaires SR CTS™ et divers cytokines ou facteurs de croissance selon l’application.
  • Fabrication BPFa conforme à la norme 21 CFR part 820
  • Utilisation clinique éprouvée comme réactif auxiliaire dans le Provenge™ (sipuleucel-T), le premier vaccin thérapeutique contre le cancer approuvé par la FDA [1]
  • Formulé sans sérum défini qui ne contient pas de composants dérivés de bovins au niveau des composants primaires.
  • Peut également être utilisé pour prendre en charge les cellules tueuses naturelles combinées aux nourricières. Chaque lot de milieu CTS AIM-V est pré-qualifié à l’aide de cellules Jurkat, une lignée de lymphocytes T humains immortalisés, pour garantir des performances constantes.
  • Disponible avec la L-glutamine, mais le rouge de phénol, le sulfate de gentamicine et le sulfate de streptomycine ont été éliminés pour satisfaire aux exigences réglementaires mondiales relatives aux matériaux auxiliaires utilisés dans la fabrication de thérapies cellulaires.
  • Disponible en flacon de 1 000 ml pour les utilisateurs de petits volumes ainsi qu’en sachet de 10 L pour les utilisateurs de plus grands volumes intéressés par les systèmes fermés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes
Classification Origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu pour culture cellulaire
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, HSA
Sans additif Sans rouge de phénol
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 2 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Format BPC
Contenu et stockage Store at 2–8°C and protect from light.
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.