Learn More
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Product Code. 11534536 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
10 L
Unit Size:
1000mL
10L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11534536 1 000 mL 1000mL
12083609 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11534536 Supplier Gibco™ Supplier No. 0870112DK
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Gibco CTS AIM V SFM (Therapeutic Grade) est le premier milieu sans sérum (SFM) disponible sur le marché pour la prolifération et/ou la manipulation de cellules T et de cellules dendritiques fabriquées conformément aux BPFa.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V SFM is a defined, serum-free medium specifically designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells that is manufactured in compliance with current Good Manufacturing Practice (cGMP) standards.
  • La première formulation définie sans sérum disponible sur le marché pour la prolifération et/ou la manipulation des cellules T et des cellules dendritiques, fabriquée conformément aux BPFa
  • Le milieu AIM V™ CTS™ est un dispositif homologué par la FDA 510(k) qui est destiné aux applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires ex vivo humaines
  • Il contient de la L-glutamine, 50 μg/ml de sulfate de streptomycine et 10 μg/ml de sulfate de gentamicine.
  • Pour les applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires humaines ex vivo
  • Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de cellule Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes
Classification Origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu pour culture cellulaire
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
Contenu et stockage Stocker le milieu entre 2 et 8°C. Conserver à l’abri de la lumière. AIM V™ a une durée de conservation de 14 mois.
Show More Show Less
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.