Learn More
Gibco™ Supplément CTS™ B-27™ sans xéno-contaminants (50X)
Code produit 17855572 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17855572 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17855572 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A5047501
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le supplément CTS B-27 sans xéno-contaminants est basé sur le supplément B-27 classique sans sérum et conçu pour aider à répondre aux exigences réglementaires en matière de fabrication de thérapie cellulaire.
CTS B-27 Supplement XenoFree is a cGMP-manufactured, serum-free supplement designed to meet regulatory requirements for cell therapy manufacturing. This supplement supports the growth, proliferation, and differentiation of various cell types derived from pluripotent stem cells (PSCs). Example applications include induction of human neural stem cells (hNSCs), expansion and proliferation of hNSCs, differentiation of hNSCs, and maintenance of mature differentiated neurons in culture.
Le supplément CTS B-27 sans xéno-contaminants est basé sur le supplément B-27 classique sans sérum et conçu pour aider à répondre aux exigences réglementaires en matière de fabrication de thérapie cellulaire. Il prend en charge la croissance et la différenciation de divers types de cellules dérivés de cellules souches polypotentes (CSP). Les exemples d’applications comprennent l’induction de cellules souches neurales humaines (CSNh), l’expansion des CSNh, la différenciation des CSNh et le maintien de neurones différenciés matures en culture.
Qualité CTS
Les produits Gibco CTS sont fabriqués sur un site qui utilise des méthodes et des contrôles conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820. Nos sites de fabrication agréés par la FDA sont certifiés– ISO 13485 et ISO –9001.
Accompagné de documents à l’appui de votre dépôt réglementaire
• Accès à notre dossier principal du médicament [Drug Master File (DMF)] ou à notre dossier de support réglementait [Regulatory Support File (RSF)]
• Documentation de traçabilité—Certificat d’origine, certificat d’analyse et fiche de données de sécurité
Réduction des risques liés aux matières d’origine animale et aux composants d’origine humaine
Le supplément CTS B-27 sans xéno-contaminants est formulé uniquement avec des composants recombinants AOF et des composants d’origine humaine. Afin de réduire les risques de clairance virale, l’utilisation de composants d’origine humaine a été réduite au minimum et les composants d’origine humaine sont limités aux matériaux qui permettent de répondre aux normes réglementaires en matière de qualification des donneurs, de tests viraux et d’inactivation virale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker entre -5°C et -20°C et à l’abri de la lumière.
Classification Sans sérum, Sans xéno-contaminants
Concentration 50X
Type de culture Cellules dérivées de cellules souches pluripotentes (CSP)
Forme Liquide
Type de produit Supplément
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.