Learn More
Gibco™ Supplément de N-2 (systèmes de thérapie cellulaire) CTS™
Code produit 12013479 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12013479 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12013479 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1370701
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Supplément N-2 CTS™ (Cell Therapy Systems)
CTS N-2 Supplement is a chemically defined, serum-free supplement that supports the growth and viability of pluripotent stem cells (PSCs) during differentiation and a variety of PSC-derived cell types. It offers equivalent performance to the research version and contains the same optimized concentrations of insulin, holo-transferrin, progesterone, putrescine, and selenite. The CTS version meets higher quality standards, is GMP manufactured, and includes regulatory documentation, making it suitable for cell therapy manufacturing.
Le supplément CTS N-2 est un supplément sans sérum pour la croissance et l’expression des neuroblastomes ainsi que des neurones post-mitotiques dans les cultures primaires aussi bien à partir du système nerveux périphérique (SNP) que du système nerveux central (SNC). Il s’agit d’un concentrat 100X défini chimiquement, basé sur la formulation N-1 de Bottenstein. Le supplément CTS N-2 est destiné à être utilisé avec le milieu Neurobasal CTS.
Qualité CTS
Les produits Gibco CTS sont fabriqués sur un site qui utilise des méthodes et des contrôles conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820. Nos sites de fabrication agréés par la FDA sont certifiés ISO 13485 et ISO 9001.
Formulé sans xéno
La préparation ne contient pas de composants dérivés d’animaux au niveau des composants primaires.
Accompagnés de documents à l’appui de votre dépôt réglementaire
Des énoncés spécifiques à l’usage prévu, une traçabilité complète de la documentation et un accès pratique à notre fichier maître des médicaments (DMF, Drug Master File) sont disponibles.
Pour les protocoles établis utilisant le supplément N-2, consultez notre manuel Gibco Neurobiology Protocol Handbook.
Consultez les publications relatives aux produits de neurobiologie Gibco sur notre site Gibco CellCite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Sans xéno-contaminants
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820
Gamme de produits CTS
Quantité 5 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.