Learn More
Invitrogen™ CTS™ CytoTune™-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit
Code produit 15853374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15853374 1 Kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15853374 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A34546
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Le premier système de reprogrammation prêt à l’emploi conçu pour la recherche clinique et translationnelle.
The CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit is the first off-the-shelf reprogramming system designed for clinical and translational research. It delivers efficient, integration-free reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells. Like the CytoTune-iPS 2.0 Sendai kit, the CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai kit uses Sendai particles to deliver Yamanaka factors that are critical for efficient generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs). This kit includes three vector preparations: polycistronic Klf4–Oct3/4–Sox2 (KOS), L-Myc, and Klf4 and is sufficient to reprogram a minimum of six wells of a six-well plate.
Le kit de reprogrammation CTS™ CytoTune™-iPS 2.1 Sendai est le premier système de reprogrammation en vente libre conçu pour la recherche clinique et translationnelle. Tout comme le kit de reprogrammation CytoTune-iPS 2.0 Sendai, ce kit utilise des particules Sendai pour fournir des facteurs Yamanaka essentiels à la génération efficace de cellules souches pluripotentes induites (iPSC). Ce kit comprend trois préparations de vecteurs : polycistronique Klf4–Oct3/4–Sox2 (KOS), L-Myc, et Klf4.
Fabriqué conformément aux exigences des BPFa :
Ce produit est fabriqué sur un site avec un système de gestion de la qualité certifié ISO9001. La conformité du site et du processus a été vérifiée par rapport aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 de la réglementation.
Formulation sans composants d’origine animale :
La protéine porteuse d’albumine sérique bovine a été retirée de la formulation vectorielle CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai. La préparation ne contient pas de composants d’origine animale au niveau des composants primaires.
Accompagnés de documents à l’appui de votre dépôt réglementaire :
La documentation de traçabilité complète, comme le certificat d’origine et le certificat d’analyse, sont disponibles.
Nous vous offrons :
Le kit comprend 0,2 ml de chaque vecteur (KOS, KLF4 et L-myc) à un titre de 0,5 à 2,0 x 108 CFU/ml, suffisant pour reprogrammer au moins six puits d’une plaque à six puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 0,2 ml CTS CytoTune KOS
• 0,2 ml CTS CytoTune Klf4
• 0,2 ml CTS CytoTune L-myc
Stocker à -70°C.
Type de livraison Sendai
À utiliser avec (application) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Gamme de produits CTS
Type de produit iPSC Reprogramming Kit
Quantité 1 Kit
Conditions d’expédition Glace carbonique