Learn More
Gibco™ CTS™ Détachable Dynabeads™ Tampon de libération
Code produit 30284009 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
212 ml
400 ml
750 ml
Conditionnement:
212mL
400mL
750mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30284009 212 ml 212mL
30282482 400 ml 400mL
30283272 750 ml 750mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30284009 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A5588303
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Le Gibco CTS Détachable Dynabeads Le tampon de libération est destiné à être utilisé avec CTS Détachable Dynabeads perles magnétiques. Utilisées ensemble, elles offrent aux utilisateurs une technologie de sélection cellulaire cGMP inédite dotée d'un mécanisme de libération actif pour le développement de procédés, les essais cliniques et la fabrication commerciale.
The Gibco™ CTS Detachable Dynabeads Release Buffer is for use with CTS Detachable Dynabeads magnetic beads. When used together, they empower users with a first-of-its-kind cGMP cell selection technology that has an active release mechanism for process development, clinical trial, and commercial manufacturing use.
Le Gibco CTS Détachable Dynabeads Le tampon de libération est destiné à être utilisé avec CTS Détachable Dynabeads perles magnétiques. Utilisées ensemble, elles offrent aux utilisateurs une technologie de sélection cellulaire cGMP inédite dotée d'un mécanisme de libération actif pour le développement de procédés, les essais cliniques et la fabrication commerciale.
Caractéristiques de CTS Détachable Dynabeads Tampon de libération (lorsqu'il est utilisé avec CTS Détachable Dynabeads Les perles magnétiques comprennent :
  • Offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité de processus en permettant la libération active de billes à partir des cellules cibles à tout moment.
  • Optimise la pureté, le rendement, le profil d'activation et le phénotype souhaité des cellules cibles grâce à un mécanisme de libération active qui offre aux utilisateurs un contrôle accru.
  • Fournit une solution compatible avec l'automatisation en travaillant directement avec le CTS DynaCellect Système de séparation magnétique
  • Permet d'obtenir des performances constantes malgré la variabilité biologique au sein des processus
  • Convient aux procédés de fabrication de thérapies cellulaires autologues et allogéniques.
Le CTS Détachable Dynabeads Le tampon de libération contient un ingrédient actif, la biotine, qui déplace de manière compétitive un dérivé de la biotine à la surface de CTS Détachable Dynabeads perles magnétiques. Ce mécanisme exclusif permet aux utilisateurs de libérer activement les billes des cellules cibles à tout moment de leur processus. Et lorsqu'il est utilisé sur le CTS DynaCellect Système de séparation magnétique : ces produits offrent automatisation, flexibilité et évolutivité dans les flux de travail de fabrication de thérapies cellulaires.
Le CTS Détachable Dynabeads Release Buffer inclut également des fichiers maîtres de médicaments (DMF) pour faciliter les références croisées dans les soumissions réglementaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Concentration 5 mM
À utiliser avec (application) Thérapie cellulaire
À utiliser avec (équipement) CTS DynaCellect Magnetic Separation System
pH 7.0 to 7.4
Forme physique Liquid
Quantité 212 ml
Type de solution Buffer
Qualité GMP
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.