Learn More
Gibco™ CTS™ DynaMag™ Magnet
Code produit 30284220 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30284220 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284220 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12102
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
CTS DynaMag Magnet
The CTS™ DynaMag™ Magnet is suitable for use with commercially available sterile blood/culture bags, tubing, and connectors.
Benefits:
  • Ideal for magnetic isolation in closed, sterile blood bags
  • Scalable volumes: 50 to 330 mL in static separations and >10 L in continuous flow separations following T-cell expansion protocols
  • Residual beads that escape initial magnetic capture are retained on a secondary magnet
    Applications:
  • Positive isolation of CD3+ T-cells for subsequent stimulation/expansion with CTS™ Dynabeads™ CD3/CD28 and removal of CTS Dynabeads CD3/CD28 following T-cell expansion
    The CTS DynaMag Magnet is intended for use with the CTS Dynabeads product portfolio in clinical research such as CTS Dynabeads CD3/CD28 (Cat. No. 40203D).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Gamme de produits CTS, DynaMag
    Catégorie de recherche Cell Therapy Research
    Contenu et stockage The product contains: CTS DynaMag Magnet
    Storage Conditions:
    Protect the device from vibration and keep out of direct sunlight.
    À utiliser avec (équipement) DynaMag™
    Conditions d’expédition Room Temperature
    Quantité 1 de chaque
    À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.