Learn More
Gibco™ CTS™ Essential 6™ Medium
Code produit 16316592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16316592 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16316592 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4238501
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le milieu CTS Essential 6 est un milieu fabriqué conformément aux BPFa exempt de xéno-contaminants et sans apport nourricier qui soutient la reprogrammation des cellules somatiques et la différenciation spontanée ou induite des cellules souches pluripotentes (CSP) humaines.
CTS Essential 6 Medium is a cGMP-manufactured, xeno-free, feeder-free medium that supports the reprogramming of somatic cells and the spontaneous or directed differentiation of human pluripotent stem cells (PSCs). The formulation is based on a medium originally developed by Guokai Chen, et al., in the laboratory of James Thomson (1). With only six essential components, CTS Essential 6 Medium helps minimize variability. To complete your PSC workflow with a matching culture medium for the growth and expansion of PSCs, use CTS Essential 8 Medium.
Le milieu CTS Essential 6 est un milieu BPFa exempt de xéno-contaminants et sans apport nourricier qui soutient la reprogrammation des cellules somatiques et la différenciation spontanée ou induite des cellules souches pluripotentes (CSP) humaines. La formulation est basée sur un milieu initialement développé par Guokai Chen, et al., dans le laboratoire de James Thomson (1). Avec seulement six composants essentiels, le milieu CTS Essential 6 permet de minimiser la variabilité Pour compléter votre flux de travaux en CSP avec un milieu de culture correspondant pour la croissance et l’expansion des CSP, utilisez le milieu CTS Essential 8.
Milieu CTS Essential 6 :
• Offre un format flexible pour s’adapter à différentes applications
• Facilite les démarches réglementaires grâce à la fabrication conforme aux BPFa et à la disponibilité de la documentation
• Simplifie la transition du laboratoire à la clinique en remplaçant directement le milieu Essential 6 réservé à la recherche
Offre un format flexible.
Le milieu CTS Essential 6 ne contient pas de bFGF ni de TGFβ et peut ainsi soutenir la formation de corps embryoïdes. Ce milieu peut permettre la différenciation dirigée de différents types de cellules et la reprogrammation de cellules somatiques à l’aide de diverses méthodes.
Facilite les démarches réglementaires
Le milieu CTS Essential 6 est fabriqué sur un site dont les méthodes et les contrôles sont conformes aux BPFa applicables aux dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820. Notre site de fabrication homologué par la FDA est certifié ISO-13485. La traçabilité complète de la documentation et l’accès pratique à notre dossier principal du médicament (DMF) sont disponibles pour le milieu CTS Essential 6.
Simplifie la transition du laboratoire à la clinique
Le milieu CTS Essential 6 contient les six mêmes composants essentiels que le milieu réservé à la recherche Essential 6 et, grâce à son procédé de fabrication conforme aux BPFa, cette formulation entièrement définie permet de minimiser la variabilité. Comme le milieu Essential 6 réservé à la recherche, le milieu CTS Essential 6 ne contient ni bFGF ni TGF-bêta, lesquels peuvent respectivement inhiber la différenciation et affecter négativement l’efficacité de la reprogrammation. Grâce à ses tests de sécurité supplémentaires, y compris les agents fortuits, le milieu CTS Essential 6 permet une transition en douceur à partir du milieu Essential 6 réservé à la recherche.
Commercialisé en partenariat avec Cellular Dynamics International.
Référence
1. Chen G, Gulbranson DR, Hou Z, Bolin JM, Ruotti V, Probasco MD, Smuga-Otto K, Howden SE, Diol NR, Propson NE, Wagner R, Lee GO, Antosiewicz-Bourget J, Teng JM, Thomson JA. Chemically defined conditions for human iPSC derivation and culture. Nat Methods. 2011 8(5):424-9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Sans xéno-contaminants
Forme Liquide
Type de produit Milieu pour culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
Contenu et stockage Conserver entre 2 et –8°C à l’abri de la lumière.
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.