Learn More
Gibco™ CTS™ Essential 8™ Medium
Code produit 15900263 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15900263 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15900263 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2656101
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu CTS Essential 8 est un milieu sans apport nourricier, formulé pour la croissance et le développement des cellules souches pluripotentes humaines (CSP) embryonnaires et induites.
Gibco CTS Essential 8 Medium is a fully-defined, feeder-free medium designed for the growth and expansion of hPSCs for clinical applications and formulated with components not directly derived from animals. The formulation of CTS Essential 8 Medium is based on Essential 8™ Medium, which was originally developed by Guokai Chen et al. in the laboratory of James Thomson (published as 'E8'). CTS Essential 8 Medium provides similar performance to Essential 8 Medium, supporting the transition from the bench to the clinic.
Le milieu CTS Essential 8 est un milieu sans apport nourricier, formulé pour la croissance et le développement des cellules souches pluripotentes humaines (CSP) embryonnaires et induites. Essential 8 est le milieu le plus défini tel que décrit dans la publication originale de Guokai Chen et al. dans le laboratoire de James Thomson Le milieu CTS Essential 8 permet la transition du laboratoire à la clinique grâce au remplacement direct du milieu à usage de recherche uniquement (research-use-only : RUO) Essential 8.
Milieu CTS Essential 8 :
• Réduit les risques par une formulation ne contenant pas de composants directement dérivés des animaux
• Facilite les déclarations réglementaires par le client avec une fabrication conforme aux BPFa, la traçabilité des matières premières et la disponibilité de la documentation, y compris les certificats d’origine, les fichiers principaux des médicaments et les dossier d’assistance réglementaire
• Simplifie la transition du laboratoire à la clinique avec la même formulation à 8 composants que le milieu RUO Essential 8, mais avec des composants non directement dérivés des animaux
Réduit les risques liés aux matières d’origine animale
Le milieu CTS Essential 8 ne contient pas de composants dérivés d’animaux ou humains au niveau des composants primaires. Il s’agit d’un milieu entièrement défini pour la culture de cellules souches pluripotentes : Les produits CTS de qualité similaire concurrents’ ne contiennent que de l’albumine sérique humaine (HSA), exempts de xéno-contaminants, ce qui entraîne des risques supplémentaires dans un environnement clinique.
Facilite les démarches réglementaires
Les produits Gibco CTS sont fabriqués dans un site dont les méthodes et les contrôles applicables aux dispositifs médicaux sont conformes aux BPFa, 21 CFR Partie 820. Notre site de fabrication homologué par la FDA est certifié ISO-13485. Des énoncés spécifiques à l’usage prévu et la traçabilité complète de la documentation et l’accès pratique à notre fichier principal des médicaments (DMF) sont disponibles pour le milieu Essential 8 CTS.
Simplifie la transition du laboratoire à la clinique
Comme le milieu RUO Essential 8, le milieu CTS Essential 8 ne contient que les huit composants essentiels nécessaires à la culture des cellules souches, mais avec des composants non directement dérivés des animaux. Combinée à la fabrication conforme aux BPFa, cette formulation simple et entièrement définie améliore la cohérence par rapport aux autres milieux qui contiennent plus de 20 ingrédients très variables. Une similarité étroite entre le milieu Essential 8 et le milieu Essential 8 CTS permet une transition en douceur d’un milieu à l’autre.
Le milieu Essential 8 CTS est commercialisé en partenariat avec Cellular Dynamics International.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi)
Classification Sans xéno-contaminants
Forme Liquide
Type de produit Milieu pour culture cellulaire
Stérilité Sterile-filtered
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Milieu CTS Essential 8 : Supplément SS-8 de la, CTS à température ambiante : glace carbonique
Format Flacon
Contenu et stockage • Milieu CTS Essential 8 500 ml ; conserver à 2–8°C et tenir à l’abri de la lumière
• Supplément CTS Essential 8 10 ml ; conserver entre –5 et –20°C et tenir à l’abri de la lumière
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.