Learn More
Gibco™ CTS™ GlutaMAX™ Supplement
Code produit 10860311 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
100 ml
1 l
Format:
Flacon
Récipient pour bioprocédés
Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC)
Conditionnement:
1 pièce
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
10860311 100 ml Flacon 100mL
17246533 100 ml Récipient pour bioprocédés 100mL
18801544 1 l Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10860311 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1286001
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
CTS™ GlutaMAX™ Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS™ GlutaMAX™ Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
CTS GlutaMAX Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS GlutaMAX Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
Gibco CTS products are designed for use in manufacturing of cell or gene products, supporting your transition from research to clinical applications.
Le produit GLUTAMAX I, composé de L-alanyl-L-glutamine, est un substitut dipeptide de la L-glutamine. Il peut être utilisé comme substitut direct de la L-glutamine à des concentrations équimolaires dans des cultures de cellules de mammifères et de cellules souches, et ce avec peu ou pas d’adaptation.
La gamme de produits GIBCO™ CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
•Sans produits d’origine animale
• Fabrication de BPFa afin d’assurer la fabricabilité et la traçabilité
• Le Gibco™ GlutaMAX™ CTS™ vous permet de réduire votre charge dans les réactifs qualifiants pendant votre transition de la recherche aux applications cliniques.
Le produit GLUTAMAX I, composé de L-alanyl-L-glutamine, est un substitut dipeptide de la L-glutamine. GLUTAMAX I peut être utilisé comme substitut direct de la L-glutamine à des concentrations équimolaires dans des cultures de cellules de mammifères, et ce avec peu ou pas d’adaptation. Le GLUTAMAX I améliore l’efficacité et les performances de la croissance des systèmes de culture de cellules de mammifères. Le GLUTAMAX I élimine les problèmes associés à la dégradation spontanée de la L-glutamine pendant l’incubation. Il est hautement soluble en solution aqueuse et est thermostable. Il est fourni sous forme de solution de réserve liquide à 200 mM (100X) dans du NaCl à 0,85 %.
Les™ produits GIBCO™ CTS
sont de qualité supérieure et sont livrés avec une documentation harmonisée telle que des certificats d’analyse ou des certificats d’origine, ainsi qu’un accès à des lettres d’autorisation à nos fichiers principaux des médicaments, le cas échéant. La gamme de produits GIBCO™ CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type de cellule Culture de cellules de mammifères, culture de cellules souches
Classification Sans xéno-contaminants
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Supplément
Stérilité Stérilisation par filtration
Format Flacon
À utiliser avec (application) Recherche clinique et translationnelle, culture de cellules de mammifères
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.