Learn More
Gibco™ CTS™ Immune Cell Serum Replacement (SR)
Code produit 15433723 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
Format:
Bag - BioProcess Container (BPC)
Flacon
Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC)
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
15433723 50 mL Flacon 50mL
31904110 50 mL Bag - BioProcess Container (BPC) 50mL
15463723 500 mL Flacon 500mL
17767187 250 mL Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC) 250mL
17777187 1 L Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC) 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15433723 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2596101
 Article restreint
En stock
SR de cellules immunitaires CTS
CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) is a defined xeno-free formulation designed to support in vitro expansion of human immune cells. It is added as a serum substitute to a basal cell culture medium such as CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM or CTS AIM V Medium for the expansion of human immune cells such as T cells, dendritic cells, and macrophages.
Utilisation prévue : Le SR de cellules immunitaires CTS™ est conçu pour être utilisé comme remplacement de sérum dans la culture cellulaire et tissulaire d’échantillons cliniques. Le produit est destiné au diagnostic in vitro.
Le remplacement de sérum (SR) de cellules immunitaires CTS™ est conçu pour favoriser l’expansion de cellules immunitaires humaines cultivées in vitro telles que les cellules T lorsqu’il est ajouté à un milieu de culture cellulaire de base tel que le SFM d’expansion de cellules T CTS™ OpTmizer™ ou le SFM CTS™ AIM-V™. Le SR de cellules immunitaires CTS™ est une formulation sans xéno-contaminants définie et ne contient pas de composants bovins ni autres composants non humains dérivés d’animaux.
  • Minimise les risques d’approvisionnement et de sécurité associés au sérum humain
  • Favorise l’expansion des cellules T polyclonales (cellules T CD3 / CD28 activées par microbilles, activées par OKT3 mAb, spécifiques aux virus et spécifiques aux tumeurs)
  • Prend en charge le phénotype de cellules T (CD4, CD8 et CD62L) similaire au sérum humain
  • Favorise l’expansion des cellules T CAR modifiées par des gènes (transduction lentivirale)
  • Réduit les coûts et le temps consacrés à la qualification du sérum humain admissible
  • Suffisamment générique pour être utilisé avec les milieux de base de votre choix
    Sécurité de l’approvisionnement et sécurité
    Le SR de cellules immunitaires CTS™ est une formulation sans xéno-contaminants définie qui ne contient pas de composants bovins ni autres composants non humains dérivés d’animaux au niveau des composants primaires. Le site est homologué par la FDA et dispose d’un système de gestion de la qualité certifié ISO13485. Les méthodes et contrôles utilisés pour la fabrication sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820, de la réglementation. La documentation de traçabilité complète, comme le certificat d’origine, le certificat d’analyse et le fichier maître des médicaments sont disponibles. Le volume du produit peut être adapté pour répondre aux besoins cliniques et commerciaux futurs. D’autres sites de fabrication sont disponibles pour réduire davantage les risques.
    Qualifié pour les cellules T
    Le SR de cellules immunitaires CTS™ peut remplacer le sérum humain à des concentrations similaires et obtenir des performances similaires. Le SR de cellules immunitaires CTS™ favorise l’expansion des cellules T polyclonales (CD3 / CD28 activées par microbilles et TIL), des phénotypes de cellules T (CD4, CD8 et CD62L) et l’expansion des cellules T CAR modifiées par des gènes (transduction lentivirale). Chaque lot est préqualifié dans un dosage fonctionnel de cellules T utilisant les cellules T primaires activées par CD3 / CD28 CTS™ Dynabeads™ pour garantir des performances constantes. Cela réduit les coûts et le temps consacrés aux tests de lots de sérum humain.
    Polyvalence
    Le SR de cellules immunitaires CTS™ peut remplacer le sérum humain à des concentrations similaires sans sacrifier les performances dans plusieurs milieux de base différents tels que le SFM d’expansion de cellules T CTS™ OpTmizer™ et le SFM CTS™ AIM-V™ ou d’autres milieux commerciaux conçus pour les cellules immunitaires. Les dilutions variables du SR de cellules immunitaires CTS™ doivent être testées pour déterminer la concentration optimale nécessaire à votre type de cellule et à votre milieu de base.
    Ce que vous obtenez
    Le SR de cellules immunitaires CTS™ est disponible dans un flacon de 50 ml pour les utilisateurs de petit volume ainsi que dans un flacon de 500 ml pour les utilisateurs de plus grand volume. Pour plus de commodité, le produit peut être congelé et décongelé une fois si des aliquotes plus petits sont nécessaires. Le SR de cellules immunitaires CTS™ peut être ajouté à votre milieu de base standard à des concentrations similaires à celles du sérum humain.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules immunitaires humaines
    Classification Sans xéno-contaminants
    Type de produit Substitut de sérum
    Stérilité Stérilisation par filtration
    À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
    Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
    Quantité 50 mL
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Format Flacon
    Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C
    Réservé à un usage diagnostique in vitro.