Learn More
Gibco™ CTS™ Immune Cell Serum Replacement (SR)
GREENER_CHOICE
Code produit 15463723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
Format:
Bag - BioProcess Container (BPC)
Flacon
Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC)
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format unitSize
15463723 500 mL Flacon 500mL
31904110 50 mL Bag - BioProcess Container (BPC) 50mL
15433723 50 mL Flacon 50mL
17767187 250 mL Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC) 250mL
17777187 1 L Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC) 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15463723 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2596102
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
SR de cellules immunitaires CTS
CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) is a defined xeno-free formulation designed to support in vitro expansion of human immune cells. It is added as a serum substitute to a basal cell culture medium such as CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM or CTS AIM V Medium for the expansion of human immune cells such as T cells, dendritic cells, and macrophages.
Substitut de sérum
Le sérum humain, un composant essentiel dans de nombreux protocoles de culture de cellules immunitaires, est coûteux, intrinsèquement variable et nécessite des tests de sécurité complets avant utilisation lors de la fabrication d’un produit de thérapie cellulaire adoptive conforme aux BPFa. Le SR pour cellules immunitaires CTS a été développé pour fournir un milieu complet exempt de sérum et de xéno-contaminants qui minimise les risques d’approvisionnement et de sécurité associés au sérum humain.
Cette formulation définie et robuste peut remplacer la supplémentation avec du sérum humain dans plusieurs milieux de base différents sans renoncer aux performances de vos cellules. Le SR pour cellules immunitaires CTS élimine le temps et le coût liés à la qualification du sérum humain, ce qui permet une transition fluide de la recherche aux applications cliniques.
Cellules immunitaires qualifiées
Le SR pour cellules immunitaires CTS permet des résultats équivalents ou améliorés pour plusieurs types de cellules immunitaires, lorsqu’il est utilisé à une concentration similaire à celle du sérum humain.
Compatible avec des flux de travaux fermés
Le SR pour cellules immunitaires CTS est disponible dans un format de récipient pour bioprocédés. La chambre est construite à partir de notre film Aegis 5-14 de haute qualité. La tubulure C-Flex™ stérile et soudable, équipée d’un luer lock femelle ou d’un raccord rapide MPC, offre des options de connexion polyvalentes pour l’intégration dans votre processus fermé.
Qualité CTS
Les produits Gibco CTS sont fabriqués dans un site dont les méthodes et les contrôles applicables aux dispositifs médicaux sont conformes aux BPFa, notamment au 21 CFR Partie 820. Nos sites de fabrication homologués par la FDA sont certifiés ISO-13485. Les produits Gibco CTS suivent ‘les matériaux auxiliaires USP pour les produits issus de cellules, de gènes et de tissus de l’USP’ dans les limites des responsabilités applicables à un fournisseur.*
Accompagné de documents à l’appui de votre dépôt réglementaire
Les énoncés spécifiques à l’usage prévu, la traçabilité complète de la documentation et l’accès pratique à notre DMF (fichier principal des médicaments) sont disponibles.
*D’autres aspects de l’USP seront la responsabilité de l’utilisateur final à évaluer. Thermo Fisher Scientific ne peut pas répondre aux exigences de l’USP en ce qui concerne les aspects spécifiques à l’application et à la thérapie (par exemple, l’évaluation résiduelle et le retrait du matériel auxiliaire).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules immunitaires humaines
Classification Sans xéno-contaminants
Type de produit Substitut de sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Format Flacon
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C).
Réservé à un usage diagnostique in vitro.