Learn More
Gibco™ CTS™ Immune Cell Serum Replacement (SR)
Description
CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) is a defined xeno-free formulation designed to support in vitro expansion of human immune cells. It is added as a serum substitute to a basal cell culture medium such as CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM or CTS AIM V Medium for the expansion of human immune cells such as T cells, dendritic cells, and macrophages.
- Développé pour fournir un milieu complet exempt de sérum et de xéno-contaminants qui minimise les risques d’approvisionnement et de sécurité associés au sérum humain
- Cette formulation définie et robuste peut remplacer la supplémentation par du sérum humain dans plusieurs milieux de base différents sans renoncer aux performances cellulaires
- Le SR pour cellules immunitaires CTS élimine le temps et le coût liés à la qualification du sérum humain, ce qui permet une transition fluide de la recherche aux applications cliniques
- Fabriqués dans des sites homologués par la FDA et certifiés 13485
Qualifié pour les cellules immunitaires
Le SR pour cellules immunitaires CTS permet des résultats équivalents ou améliorés pour plusieurs types de cellules immunitaires. Lorsqu’il est utilisé à une concentration similaire à celle du sérum humain, le SR pour cellules immunitaires CTS a prouvé qu’il permettait ;
- La croissance et les performances des cellules T primaires polyclonales
- L’expansion, l’efficacité et la persistance in vivo des cellules T CAR modifiées génétiquement par lentivirus,
- La prolifération et la fonction des cellules tueuses naturelles humaines primaires cultivées à l’aide de cellules nourricières modifiées et
- L’activation et l’expansion des cellules T régulatrices humaines (Tregs)
Compatible avec des flux de travaux fermés
- Disponible dans un format de récipient pour bioprocédés conçu avec un récipient secondaire innovant pour assurer l’intégrité du produit pendant les étapes de congélation et de décongélation
- La chambre est construite à partir de notre film Aegis 5-14 de la plus haute qualité
- La tubulure C-Flex™ stérile et soudable avec raccord Luer Lock femelle ou connecteur rapide MPC offre des options de connexion polyvalentes pour une intégration dans des procédés fermés
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | Human Immune Cells |
| Classification | Sans xéno-contaminants |
| Type de produit | Substitut de sérum |
| Stérilité | Stérilisé par filtration |
| Qualité de fabrication | ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820 |
| Quantité | 1 L |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Format | Sachet - Récipient pour bioprocédés (BPC) |
| Contenu et stockage | Conserver à plat entre -5 et -30°C. |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.