Description
Gibco CTS KnockOut DMEM/F-12 is a serum free, low osmolality medium without L-glutamine or HEPES buffer that is optimized for the growth of human embryonic stem cells (ESC) and induced pluripotent stem cells (iPSC). It is designed for use with KnockOut SR and KnockOut SR XenoFree CTS supplements.
Le milieu CTS™ KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ est un milieu sans sérum, à faible osmolalité sans tampon HEPES ou L-glutamine, optimisé pour la croissance des cellules souches embryonnaires humaines (CSE) et des cellules souches pluripotentes induites (CSPi). Le milieu KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ est conçu pour être utilisé avec le SR KnockOut™ et les suppléments CTS™ sans xéno-contaminants SR™ KnockOut.
Conçu pour des performances contantes et fiables
•
•
Effectuez une mise en culture ESC/iPSC avec peu ou pas de différenciation spontanée™ • Soyez prêt pour la recherche clinique grâce à cette formule fabriquée conformément au BPFa et à la documentation d’assistance
Résultats cohérents sans sérum de veau fœtal
Les milieux KnockOut™ DMEM⁄F-12 CTS™ Cell Therapy Systems font partie de la gamme de milieux KnockOut qui ont fourni des résultats fiables pour l’ESC et maintenant la mise en culture de iPSC pendant des années. Ce milieu sans bovin fœtal entraîne peu ou pas de différenciation spontanée, et vous libère des sélections répétées.
Morphologie équivalente
Les cellules souches mises en culture dans les milieux KnockOut
DMEM/F-12 CTS™™ présentent une morphologie et un caryotype normaux par rapport aux cellules souches de contrôle. Vous pouvez également vous attendre à une morphologie équivalente aux hESC à passage manuel, même après un passage enzymatique.
Simplifiez votre transition vers la recherche clinique
La marque Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS
) offre un ™grand éventail de produits à utiliser dans des applications de thérapie cellulaire, notamment des milieux, des réactifs, des facteurs de croissance, des enzymes, des réactifs de sélection/d’expansion de cellules et des dispositifs. Les produits Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) offrent :
• Réduction de la charge de travail liée aux réactifs qualifiants
• Certificats d’analyses et d’origine appropriés inclus
• Accès pratique à notre fichier principal des médicaments (DMF)
Specifications
Specifications
| Type de cellule | Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu pour culture cellulaire |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| À utiliser avec (application) | Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques |
| Qualité de fabrication | ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820 |
| Quantité | 500 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Format | Flacon |
| Show More |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.