Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Kit
Code produit 10195684
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10195684 100 mL 1 pièce
10577024 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10195684 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1099201
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kit de SR sans xéno-contaminants CTS™ KnockOut™
Le SR sans xéno-contaminants GIBCO™ KnockOut™ CTS™ permet la croissance et l’expansion des cellules souches embryonnaires humaines (hESC) et des cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSC) dans un milieu de culture cellulaire contenant uniquement des protéines humaines ou recombinantes humaines, pour faciliter la transition de la recherche sur les hESC et hiPSC de la paillasse à la clinique.
La gamme de produits GIBCO™ CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
  • Milieu défini, sans xéno-contaminants, pour la culture de cellules souches hESC ⁄ iPSC.
  • Produit hESC ⁄ iPSC sans xéno-contaminants premier commercialisé destiné aux applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires ex vivo.
    Le SR sans xéno-contaminants GIBCO™ KnockOut™ CTS™ ne contient pas de composants bovins ni autres composants non humains dérivés d’animaux. Outre l’expansion et la maintenance de la culture de cellules souches pluripotentes, le SR sans xéno-contaminants KnockOut™ CTS™ peut être utilisé pour les études de cryoconservation, de dérivation et de différenciation de hESC ⁄ hiPSC.
    Les produits GIBCO™ CTS™ sont de haute qualité et sont fournis avec une documentation harmonisée telle que les certificats d’analyse, les certificats d’origine et l’accès aux lettres d’autorisation pour nos fichiers maîtres de médicaments, le cas échéant.
    Le kit de SR sans xéno-contaminants KnockOut™ CTS™ comprend un flacon de SR sans xéno-contaminants KnockOut™ CTS™ sous la forme de liquide congelé dans un flacon PET de 500 ml ou 100 ml et un manuel de produit.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) 
    Classification Sans sérum, Sans xéno-contaminants
    Forme Congelé
    Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
    Serum Level Sans sérum
    Stérilité Stérile
    Avec additifs HSA, Bicarbonate de sodium
    Sans additif No Glucose, Sans glutamine, Sans HEPES, No Phenol Red
    À utiliser avec (application) Recherche clinique et translationnelle
    Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
    Gamme de produits CTS, KnockOut
    Quantité 100 mL
    Niveau d’endotoxines ≤ 10 EU/mL
    pH 6 à 8
    Pureté ou qualité Qualifié cellule ES
    Espèces Humaine
    Contenu et stockage Un flacon
    Stocker entre -20°C et -5°C. Conserver à l’abri de la lumière.
    Environnement culturel CO2
    Afficher plus Afficher moins
    Pour les applications traitant de culture cellulaire et tissulaire ex vivo. MISE EN GARDE : Lorsqu’il est utilisé comme dispositif médical, la Loi fédérale impose que ce dispositif ne soit vendu que sur prescription d’un médecin.