Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
Code produit 11509686 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11509686 100 mL 100mL
11519686 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11509686 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12618012
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu Gibco CTS KnockOut SR sans xéno-contaminants, lorsqu’il est formulé comme un milieu complet, permet la croissance et l’expansion des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) et des cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSC) dans un milieu de culture cellulaire ne contenant que des protéines humaines ou des protéines recombinantes humaines.
Gibco CTS KnockOut SR XenoFree Medium, when formulated as a complete medium, enables the growth and expansion of human embryonic stem cells (hESCs) and human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) in a cell culture medium containing only human-derived or human recombinant proteins, to facilitate the transition of hESC and hiPSC research from the bench to the clinic.
Le milieu sans xéno-contaminants GIBCO™ CTS™ KnockOut™ SR, lorsqu’il est formulé comme un milieu complet, permet la croissance et l’expansion des cellules souches embryonnaires humaines (hESC) et des cellules souches pluripotentes humaines (hiPSC) dans un milieu de culture cellulaire contenant uniquement des protéines humaines ou recombinantes humaines, pour faciliter la transition de la recherche sur les hESC et hiPSC du laboratoire au stade clinique.
La gamme de produits CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée à la qualification des réactifs lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
  • Milieu défini, sans xéno-contaminants, pour la culture de cellules souches hESC ⁄ iPSC.
  • Produit hESC ⁄ iPSC sans xéno-contaminants premier commercialisé destiné aux applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires ex vivo.
    Le milieu SR sans xéno-contaminants CTS™ KnockOut™ ne contient pas de composants bovins ni autres composants non humains dérivés d’animaux. Outre l’expansion et la maintenance de la culture de cellules souches pluripotentes, le milieu SR sans xéno-contaminants CTS™ KnockOut™ peut être utilisé pour les études de cryoconservation, de dérivation et de différenciation de hESC ⁄ hiPSC.
    Les produits GIBCO™ CTS™ sont de haute qualité et sont fournis avec une documentation harmonisée telle que les certificats d’analyse, les certificats d’origine et l’accès aux lettres d’autorisation pour nos fichiers maîtres de médicaments, le cas échéant.
    Pour les applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires humaines ex vivo. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi)
    Classification Sans xéno-contaminants
    Forme Liquide
    Type de produit Supplément de culture cellulaire
    Stérilité Stérilisation par filtration
    À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
    Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
    Quantité 100 mL
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Format Flacon
    Contenu et stockage Stocker entre -5 et -20°C à l’abri de la lumière.
    Afficher plus Afficher moins
    À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.