Description
Gibco CTS KnockOut SR XenoFree Medium, when formulated as a complete medium, enables the growth and expansion of human embryonic stem cells (hESCs) and human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) in a cell culture medium containing only human-derived or human recombinant proteins, to facilitate the transition of hESC and hiPSC research from the bench to the clinic.
Le milieu sans xéno-contaminant GIBCO™ CTS™ KnockOut™ SR, lorsqu’il est formulé comme un milieu complet, permet la croissance et l’expansion des cellules souches embryonnaires humaines (hESC) et des cellules souches pluripotentes humaines (hiPSC) dans un milieu de culture cellulaire contenant uniquement des protéines humaines ou recombinantes humaines, pour faciliter la transition de la recherche sur les hESC et hiPSC du laboratoire au stade clinique.
La gamme de produits TS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
Le milieu CTS™ KnockOut™ sans xéno-contaminants ne contient pas de composants bovins ou d’autres composants d’origine animale non humains. Outre l’expansion et l’entretien de la culture de cellules souches pluripotentes, le milieu CTS™ KnockOut™ SR sans xéno-contaminants peut être utilisé pour les études de cryoconservation, de dérivation et de différenciation de hESC⁄hiPSC.
Les produits GIBCO™ CTS™ sont de qualité supérieure et sont livrés avec une documentation harmonisée telle que des certificats d’analyse ou d’origine, ainsi qu’un accès à des lettres d’autorisation à nos fichiers maîtres des médicaments, le cas échéant.
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) |
| Classification | Sans xéno-contaminants |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément de culture cellulaire |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| À utiliser avec (application) | Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques |
| Qualité de fabrication | ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820 |
| Quantité | 500 mL |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Mostrar más |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.