Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Milieu de production
Code produit 16356572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
1000mL
20L
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16356572 1 L 1000mL
16366572 10 L 1 pièce
16376572 20 L 20L
17133189 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16356572 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4124001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le milieu de production CTS™ LV-MAX™ est un milieu de culture chimiquement défini, sans sérum, sans protéines
Le milieu de production Gibco CTS LV-MAX est un milieu chimiquement défini, sans sérum, sans protéines, validé pour la production de vecteurs lentiviraux recombinants. En plus de prendre en charge des cultures en suspension à haute densité cellulaire de cellules de production virale CTS (cellules dérivées HEK293F), ce milieu convient à la transfection transitoire et à l’échelle préclinique, clinique et commerciale et à la production lentivirale pour une utilisation avec le kit de transfection CTS LV-MAX. Le milieu de production CTS LV-MAX subit des tests de CQ rigoureux pour s’assurer qu’il convient à la fabrication d’applications de thérapie cellulaire et génétique.
Le milieu de production CTS LV-MAX peut s’appliquer à d’autres vecteurs viraux recombinants utilisant un milieu HEK293.
Les caractéristiques du milieu de production CTS LV-MAX sont les suivantes :
• Prend en charge les cellules de production virale CTS pour atteindre des densités de plus de 1 x 107 cellules / ml avec agglutination minimale des cellules.
• Permet d’obtenir des titres viraux élevés jusqu’à 1 x 108 TU / ml (vecteurs lentiviraux non concentrés, GFP)
• Protocole évolutif pour blocs à 96 puits profonds, flacons et bioréacteurs
• Milieu conforme à la réglementation fabriqué conformément aux BPFa pour les dispositifs médicaux, 21 CFR, partie 820, et certifié ISO 13485. Fichier maître des médicaments et dossier d’assistance réglementaire disponibles sur demande.
Le milieu de production CTS LV-MAX est formulé avec le réactif GlutaMAX-I. Il est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation. La formulation définie chimiquement a pour résultat une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées. Le milieu ne contient pas de composants d’origine humaine ou animale. Il est déconseillé pour les cultures cellulaires adhérentes. La formulation de ce produit est identique au milieu de production LV-MAX de recherche, mais le milieu de production CTS LV-MAX est validé pour les applications thérapeutiques cliniques et commerciales.
Configuration et conditionnement sur mesure disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules de production virale
Type de cellule HEK293
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu de production LV
Stérilité Sterile-filtered
À utiliser avec (application) Formation de VG
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 1 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
Contenu et stockage Flacon de 1 litre. Conserver entre 2°C et 8°C à l’abri de la lumière.
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.