Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Milieu de production
Description
Gibco™ CTS LV-MAX Production Medium is a chemically-defined, serum-free, protein-free medium validated for recombinant lentiviral vector production. In addition to supporting high cell density suspension cultures of CTS Viral Production Cells (HEK293F-derived cells), this medium is suitable for preclinical-, clinical-, and commercial-scale transient transfection and lentiviral production when used with the CTS LV-MAX Transfection Kit. CTS LV-MAX Production Medium undergoes stringent QC testing to ensure it is appropriate for the manufacturing of cell and gene therapy applications.
CTS LV-MAX Production Medium may be applicable for other recombinant viral vector production that uses a HEK293 medium.
Le milieu de production CTS LV-MAX peut s’appliquer à d’autres vecteurs viraux recombinants utilisant un milieu HEK293.
Les caractéristiques du milieu de production CTS LV-MAX sont les suivantes :
• Prend en charge les cellules de production virale CTS pour atteindre des densités de plus de 1 x 107 cellules / ml avec agglutination minimale des cellules.
• Permet d’obtenir des titres viraux élevés jusqu’à 1 x 108 TU / ml (vecteurs lentiviraux non concentrés, GFP)
• Protocole évolutif pour blocs à 96 puits profonds, flacons et bioréacteurs
• Milieu conforme à la réglementation fabriqué conformément aux BPFa pour les dispositifs médicaux, 21 CFR, partie 820, et certifié ISO 13485. Fichier maître des médicaments et dossier d’assistance réglementaire disponibles sur demande.
Le milieu de production CTS LV-MAX est formulé avec le réactif GlutaMAX-I. Il est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation. La formulation définie chimiquement a pour résultat une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées. Le milieu ne contient pas de composants d’origine humaine ou animale. Il est déconseillé pour les cultures cellulaires adhérentes. La formulation de ce produit est identique au milieu de production LV-MAX de recherche, mais le milieu de production CTS LV-MAX est validé pour les applications thérapeutiques cliniques et commerciales.
Configuration et conditionnement sur mesure disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | Cellules de production virale |
| Type de cellule | HEK293 |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de production LV |
| Serum Level | Serum-free |
| Stérilité | Sterile-filtered |
| Avec additifs | GlutaMAX |
| À utiliser avec (application) | Formation de VG |
| Qualité de fabrication | ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820 |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.