Learn More
Gibco™ Milieu CTS™ Neurobasal™
Code produit 12043479 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12043479 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12043479 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1371201
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu Neurobasal CTS est conçu en gardant à l’esprit le chercheur en cellules souches translationnelles. Il peut être utilisé pour la culture des neurones pré-natals sans avoir besoin d’une couche nourricière d’astrocytes lorsqu’il est utilisé avec des suppléments de B-27.
CTS Neurobasal Medium is a chemically defined medium specifically designed to support the growth and viability of pure populations of neural stem cells and PSC-derived neurons. Leveraging a classic formulation trusted by neuroscientists for over 30 years, this medium enhances neuronal survival and differentiation. The CTS version adheres to stringent quality standards and includes comprehensive regulatory documentation, making it ideal for cell therapy manufacturing and clinical research applications.
Le milieu Neurobasal CTS est conçu en gardant à l’esprit le chercheur en cellules souches translationnelles. Il peut être utilisé pour la culture de neurones pré-natals sans avoir besoin d’une couche nourricière d’astrocytes lorsqu’il est utilisé avec des suppléments B-27.
Qualité CTS
Les produits CTS de Gibco sont fabriqués sur un site qui utilise des méthodes et des contrôles conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820. Nos sites de fabrication agréés par la FDA sont certifiés ISO 13485– et ISO 9001–.
Accompagnés de documents à l’appui de votre dépôt réglementaire
Des énoncés spécifiques à l’usage prévu, une traçabilité complète de la documentation et un accès pratique à notre fichier principal des médicaments (DMF, Drug Master File) sont disponibles.
Pour d’autres applications, nous proposons d’autres formulations de suppléments B-27 et de milieux de culture Neurobasal CTS.
Pour obtenir des protocoles établis à l’aide de milieux Neurobasal, consultez notre manuel Gibco Neurobiology Protocol Handbook.
Consultez les publications relatives aux produits de neurobiologie Gibco sur notre site CellCite Gibco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules neurales
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu pour culture cellulaire
Serum Level Sans sérum
Stérilité Sterile-filtered
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.