Learn More
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Code produit 16386572
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16386572 100 mL 100mL
16396572 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16386572 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4124801
Le milieu Gibco CTS Opti-MEM I est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré recommandé pour une utilisation avec le kit de transfection CTS LV-MAX comme marge de sécurité.
Le milieu Gibco CTS Opti-MEM I est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré recommandé pour une utilisation avec le kit de transfection CTS LV-MAX comme marge de sécurité. Ce milieu contient de l’insuline, de la transferrine, de l’hypoxanthine, de la thymidine et des éléments traces. Le milieu CTS Opti-MEM I utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique. La formulation du milieu CTS Opti-MEM I est identique au milieu de sérum réduit Opti-MEM I de qualité recherche.
CTS Opti-MEM I est sans xéno contaminants et contient de la transferrine humaine.
CTS Opti-MEM I est fabriqué conformément aux BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR, Partie 820, et certifié ISO 13485. Fichier maître des médicaments et dossier d’assistance réglementaire disponibles sur demande.
Configuration et conditionnement personnalisés disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules de production virale
Type de cellule HEK293
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu essentiel minimal (MEM)
Stérilité Sterile-filtered
À utiliser avec (application) Formation de VG
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
Contenu et stockage Flacon de 100 ml. Conserver entre 2°C et 8°C à l’abri de la lumière.
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.