Learn More
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Code produit 16396572
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16396572 500 mL 500mL
16386572 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16396572 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4124802
Le milieu Gibco CTS Opti-MEM I est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré recommandé pour une utilisation avec le kit de transfection CTS LV-MAX comme marge de sécurité.
Le milieu Gibco CTS Opti-MEM I est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré recommandé pour une utilisation avec le kit de transfection CTS LV-MAX comme marge de sécurité. Ce milieu contient de l’insuline, de la transferrine, de l’hypoxanthine, de la thymidine et des éléments traces. Le milieu CTS Opti-MEM I utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique. La formulation du milieu CTS Opti-MEM I est identique au milieu de sérum réduit Opti-MEM I de qualité recherche.
CTS Opti-MEM I est sans xéno contaminants et contient de la transferrine humaine.
CTS Opti-MEM I est fabriqué conformément aux BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR, Partie 820, et certifié ISO 13485. Fichier maître des médicaments et dossier d’assistance réglementaire disponibles sur demande.
Configuration et conditionnement personnalisés disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lignée cellulaire Cellules de production virale
Type de cellule HEK293
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu essentiel minimal (MEM)
Stérilité Sterile-filtered
Avec additifs Transferrin (recombinant), Hypoxanthine, Thymidine, Trace elements
À utiliser avec (application) Formation de VG
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
Formule Sodium Bicarbonate Buffer System (2.4 g/L)
Contenu et stockage Flacon de 500 ml. Conserver entre 2°C et 8°C à l’abri de la lumière.
Vis mere Vis mindre
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.