Learn More
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, bag format
Product Code. 11692099 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 sachet
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11692099 1 sachet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11692099 Supplier Gibco™ Supplier No. A1048503
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Milieu SFM CTS™ OpTmizer™ pour l’expansion des cellules, format de sachet
Le milieu SFM d’expansion des cellules T Gibco™ OpTmizer™ CTS™ a été développé pour la croissance et l’expansion des lymphocytes T humains. Le milieu d’expansion des cellules T OpTmizer™ CTS™ est un milieu 1X complet exempt de sérum et de xéno-contaminant qui contient du milieu de base d’expansion des cellules T OpTmizer™ (sachet de 1 L) et du supplément d’expansion des cellules T OpTmizer™ (26 ml), à mélanger ensemble avant utilisation.
  • Maintient un phénotype et une fonction similaires à ceux des cellules T mises en culture dans un milieu supplémenté en sérum classique
  • Performances homogènes lors de la favorisation de l’expansion des cellules T
  • Prend en charge les cultures à haute densité dans les cultures WAVE Bioreactor™ et statiques
  • Soyez prêt pour les recherches cliniques grâce à la formule fabriquée conformément aux BPFa et aux documents fournis.
    Milieux de culture de cellules T polyvalents
    Le SFM d’expansion des cellules T OpTmizer™ CTS™ est conçu pour donner des résultats équivalents aux milieux conventionnels supplémentés en sérum. Toutefois, si désiré, 2 % de sérum humain inactivé par la chaleur (n° de cat. 34005-100) peuvent être ajoutés au milieu pour améliorer la viabilité et l’expansion. L’utilisation du sérum et la quantité requise doivent être déterminées empiriquement en fonction de l’application spécifique de culture des cellules T.
    Prêt pour l’expansion des cellules T
    Le SFM d’expansion des cellules T OpTmizer™ CTS™ est conçu pour l’expansion de cellules T humaines permettant des densités de CD3+ supérieures à 3x106 cellules/ml dans des conditions statiques et supérieures à 2x107 cellules/ml dans des sachets WAVE. Les résultats peuvent varier en fonction du sous-ensemble de cellules T (par exemple, cellules spécifiques à l’Ag). Les conditions pour des applications spécifiques de culture de cellules T doivent être déterminées empiriquement.
    Stabilité du milieu complet
    Le SFM d’expansion des cellules T OpTmizer™ CTS™ complet (basale, supplément et L-glutamine) est stable pendant 4 semaines lorsqu’il est stocké dans l’obscurité à 2–8°C.
    Simplifiez votre transition vers la recherche clinique :
    La marque Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) offre un grand éventail de produits à utiliser dans des applications de thérapie cellulaire, notamment des milieux, des réactifs, des facteurs de croissance, des enzymes, des réactifs de sélection / d’expansion de cellules et des dispositifs. Les produits Gibco™ CTS™ fournissent :
  • réduction de la charge de travail liée aux réactifs qualifiants,
  • Certificats d’analyses et d’origine appropriés inclus
  • accès pratique à notre fichier maître des médicaments (DMF).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Type de cellule Cellules T
    Classification Défini chimiquement, Sans sérum, Sans xéno-contaminants
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu sans sérum d’expansion cellulaire (SFM)
    Serum Level Sans sérum
    Stérilité Stérile
    Avec additifs HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans glutamine
    Quantité 1 sachet
    Niveau d’endotoxines Très faible
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Sels inorganiques Calcium, magnésium
    Pureté ou qualité Niveau de recherche
    Contenu et stockage Milieu de base d’expansion de cellule T OpTmizer™ (sachet de 1 x L) :Conserver entre 2–8°C.Conserver à l’abri de la lumière.
    Supplément d’expansion de cellules T OpTmizer™ (1 x 26 ml) :Stocker dans l’obscurité entre 2 et 8°C.
    Environnement culturel CO2
    Culture Type Culture cellulaire en suspension