Learn More
Gibco™ Milieu SFM CTS™ OpTmizer™ pour l’expansion des cellules T, format de flacon
Code produit 10781764 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10781764 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10781764 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1048501
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu SFM CTS™ OpTmizer™ pour l’expansion des cellules T, format de flacon
Le milieu exempt de sérum et sans apport nourricier (SFM) GIBCO OpTmizer™ CTS™, pour l’expansion des cellules T, a été développé pour la croissance et l’expansion des lymphocytes T humains. Le milieu OpTmizer™ CTS™ pour l’expansion des cellules T est un milieu 1X complet exempt de sérum et de xéno-contaminants. Il contient du milieu de base OpTmizer™ pour l’expansion des cellules T (flacon de 1 litre) et du supplément OpTmizer™ pour l’expansion des cellules T (26 ml), à mélanger ensemble avant utilisation.
  • Maintien d’un phénotype et d’une fonction semblables (par ex., profil de sécrétion des cytokines) à ceux des cellules T mises en culture et activées par polyclonage, comme observé dans un milieu supplémenté au sérum classique
  • Performances homogènes lors de la prise en charge de l’expansion des cellules T
  • Prise en charge d’une culture de cellules T haute densité (par ex., > 3 x 106 cellules T CD3+/ml) dans une culture statique
    Avec le milieu SFM OpTmizer™ pour l’expansion des cellules T, nous offrons aux communautés dédiées à la recherche de base et à la recherche clinique un nouvel outil permettant d’améliorer leurs chances de réussir la culture de cellules T humaines. Il est formulé spécialement pour favoriser une croissance & et une viabilité cellulaires supérieures, avec moins de variabilité et des résultats plus homogènes, ainsi qu’une transition plus facile des applications de recherche aux applications cliniques.
    Avantages pour le flux de travaux :
  • Réduction du besoin de gérer l’achat, le stockage et la qualification de sérum, minimisant ainsi la variabilité et les coûts
  • Expansion plus rapide des cellules T, réduisant ainsi le temps des cycles et améliorant la productivité
  • Milieu complet exempt de sérum et de xéno-contaminants, favorisant une transition transparente des applications de recherche aux applications cliniques et minimisant la charge de travail en matière de réglementation
    “Dans plusieurs pays, ce réactif est classé comme dispositif médical. S’il n’est pas reconnu comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.”
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules T
    Classification Sans sérum, Sans xéno-contaminants
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu sans sérum d’expansion cellulaire (SFM)
    Serum Level Sans sérum
    Stérilité Stérile
    Avec additifs HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Sans additif Sans glutamine
    Gamme de produits CTS, OpTmizer
    Quantité 1 flacon
    Niveau d’endotoxines Très faible
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Sels inorganiques Calcium, magnésium
    Pureté ou qualité Niveau de recherche
    Contenu et stockage Milieu de base d’expansion de cellules T OpTmizer™ (1 flacon de 1 000 ml) :Conserver entre 2–8°C.Conserver à l’abri de la lumière.
    Supplément d’expansion de cellules T OpTmizer™ (1 x 26 ml) :Stocker dans l’obscurité à 2–8°C.
    Environnement culturel CO2
    Culture Type Culture cellulaire en suspension