Learn More
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T-Cell Expansion SFM, no phenol red, bottle format
Code produit 15949695 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15949695 1 000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15949695 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3705001
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le milieu SFM d’expansion des cellules T Gibco CTS OpTmizer prend en charge la croissance et l’expansion des lymphocytes T humains.
Le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer est disponible avec et sans rouge de phénol. Cette version de SFM CTS OpTmizer est sans rouge de phénol et est disponible en format flacon et sachet.
Caractéristiques du SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer :
• Prend en charge la culture de cellules T à haute densité (>4 x 106 cellules T CD3+/ml)
• Prend en charge l’activation des cellules T à l’aide de billes magnétiques Dynabeads, d’anticorps solubles et de protocoles cellulaires présentant des anticorps stimulateurs
• Phénotype, fonction (p. ex. profil de sécrétion de cytokine) et viabilité similaires aux cellules T cultivées avec un milieu AB enrichi en sérum humain conventionnel
• Prend en charge un phénotype de cellules T similaire au milieu enrichi en sérum humain
• Démontre une efficacité et une persistance accrues des cellules CART-19 lorsqu’elles sont cultivées dans un milieu complété par le remplacement de sérum de cellules immunitaires CTS (ICSR)
Performances fonctionnelles démontrées
Les cellules cultivées dans le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer avec ou sans sérum humain présentent de bons profils de production de cytokine dans les cellules T activées polyclonales. Le SFM d’expansion de cellule T CTS OpTmizer maintient le phénotype de cellule T à mémoire centrale CD62L+ souhaité.
Fabrication conforme aux BPF
Le site de fabrication primaire pour le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer est homologué par la FDA et dispose d’un système de gestion de la qualité certifié ISO13485. Les méthodes et contrôles utilisés pour la fabrication sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820, de la réglementation. D’autres sites de fabrication sont disponibles, ce qui permet d’atténuer les risques en contribuant à assurer la sécurité de l’approvisionnement.
Polyvalence
Le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer a été largement adopté dans les applications de recherche clinique sur les cellules T, y compris la culture des cellules T CAR. Il fonctionne avec plusieurs formats de culture, notamment des flacons de culture, des sachets de culture et des systèmes de bioréacteurs à bascule. Le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer a été conçu pour prendre en charge l’expansion de cellules T humaines en culture sans supplément de sérum. Des performances accrues sont généralement observées lorsqu’il est complété par le remplacement de sérum de cellules immunitaires CTS.
Ce que vous obtenez
Le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer comprend deux composants : 1 L de milieu de base d’expansion de cellule T CTS OpTmizer et 26 ml de milieu concentré auxiliaire d’expansion de cellule T CTS OpTmizer, qui sont mélangés pour créer le milieu complet. La documentation de traçabilité complète, comme le certificat d’origine et le certificat d’analyse, sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules T
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits OpTmizer
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage • 1 flacon de 1 000 ml de milieu de base d’expansion CTS OpTmizer, à conserver entre 2°C et 8°C, à protéger de la lumière
• 1 supplément d’expansion CTS OpTmizer de 26 ml, à conserver dans l’obscurité (entre 2°C et 8°C.)