Learn More
Gibco™ CTS™ PSC Cryomedium
Code produit 16326592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16326592 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16326592 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4238801
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cryomedium CTS PSC est une solution BPFa et exempte de xéno-contaminants pour la cryoconservation des cellules souches pluripotentes (CSP) à passage précoce prête à l’emploi.
CTS PSC Cryomedium is a cGMP-manufactured, ready-to-use, xeno-free solution for the cryopreservation of early passage pluripotent stem cells (PSCs). It helps minimize loss of cell viability and maximize post-thaw recovery. For the cryopreservation and recovery of PSCs, use the CTS PSC Cryopreservation Kit, which includes CTS PSC Cryomedium and CTS RevitaCell Supplement.
Cryomedium CTS PSC est une solution BPFa et exempte de xéno-contaminants pour la cryoconservation des cellules souches pluripotentes (CSP) à passage précoce prête à l’emploi. CTS PSC Cryomedium aide à minimiser la perte de viabilité cellulaire et à maximiser la récupération après décongélation. Pour la cryoconservation et la récupération des CSP, utilisez le kit de cryoconservation CTS PSC (réf. cat. A4239301).
CTS PSC Cryomedium :
• Assure une récupération efficace et une viabilité supérieure aux méthodes traditionnelles de cryoconservation des CSP
• Facilite les démarches réglementaires grâce à la fabrication conforme aux BPFa et à la disponibilité de la documentation
• Simplifie la transition du laboratoire à la clinique en remplaçant directement le milieu de cryoconservation des CSP réservé à la recherche
Récupération efficace
Le milieu CTS PSC Cryomedium donne régulièrement une plus grande viabilité que les méthodes traditionnelles de cryoconservation et est compatible avec les CSP passées sous forme d’amas ou de cellules uniques cultivées dans divers systèmes de milieux. Le milieu CTS PSC Cryomedium est fourni sous la forme d’une solution complète prête à l’emploi contenant 10 % de DMSO pour un ajout efficace aux cellules. Des ajouts distincts de réactifs d’optimisation ne sont pas nécessaires, un gain de temps précieux en termes de préparation.
Facilite les démarches réglementaires
Le milieu CTS PSC Cryomedium est fabriqué dans un site dont les méthodes et les contrôles applicables aux dispositifs médicaux sont conformes aux BPFa, 21 CFR Partie 820. Notre site de fabrication homologué par la FDA est certifié ISO-13485. La traçabilité complète de la documentation et l’accès pratique à notre dossier principal du médicament (DMF) sont disponibles pour le milieu CTS PSC Cryomedium.
Simplifie la transition du laboratoire à la clinique
Grâce à ses tests de sécurité complets, y compris les agents fortuits, le milieu CTS PSC Cryomedium permet une transition en douceur à partir du milieu de cryoconservation des CSP réservé à la recherche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi)
Classification Sans xéno-contaminants
Forme Liquide
Type de produit Milieu de cryoconservation
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs DMSO (10%)
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 50 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Format Flacon
Contenu et stockage Stocker entre –5 et –20°C à l’abri de la lumière.
Show More Show Less
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.