Learn More
Gibco™ Kit de cryoconservation de CSP CTS™
Code produit 17134719 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17134719 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17134719 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4239301
 Article restreint
En stock
Le kit de cryoconservation des CSP CTS est fabriqué conformément aux BPFa et est utilisé pour la cryoconservation et la récupération de cellules souches pluripotentes (CSP).
The CTS PSC Cryopreservation Kit is cGMP manufactured and used for the cryopreservation and recovery of pluripotent stem cells (PSCs). The kit consists of CTS PSC Cryomedium, a xeno-free solution for the cryopreservation of early passage PSCs, and CTS RevitaCell Supplement (100X), a chemically defined recovery supplement for use in the post-thaw culture medium. In combination, these reagents help minimize loss of cell viability, maximize post-thaw recovery, and minimize unwanted differentiation of pluripotent stem cells.
Le kit de cryoconservation des CSP CTS est fabriqué conformément aux BPFa et est utilisé pour la cryoconservation et la récupération de cellules souches pluripotentes (CSP). Le kit est constitué de CTS PSC Cryomedium, une solution sans xéno-contaminants pour la cryoconservation des CSP à passage précoce, et du supplément CTS RevitaCell (100X), un supplément de récupération défini chimiquement pour une utilisation dans le milieu de culture post-décongélation. Utilisés en association, ces réactifs aident à minimiser la perte de viabilité cellulaire, à maximiser la récupération après décongélation et à minimiser la différenciation indésirable des cellules souches pluripotentes.
Kit de cryoconservation des CSP CTS :
• Assure une récupération efficace et une viabilité supérieure aux méthodes traditionnelles de cryoconservation des CSP
• Facilite les démarches réglementaires grâce à la fabrication conforme aux BPFa et à la disponibilité de la documentation
• Simplifie la transition du laboratoire à la clinique en remplaçant directement le kit de cryoconservation des CSP CTS réservé à la recherche
Récupération efficace
Le kit de cryoconservation des CSP réservé à la recherche offre une plus grande viabilité que les méthodes traditionnelles de cryoconservation. Il est compatible avec les CSP passées sous forme d’amas ou de cellules uniques cultivées dans divers systèmes de milieux. Le milieu CTS PSC Cryomedium est fourni sous la forme d’une solution complète prête à l’emploi contenant 10 % de DMSO pour un ajout efficace aux cellules. Des ajouts distincts de réactifs d’optimisation ne sont pas nécessaires, un gain de temps précieux dans la préparation.
Facilite les démarches réglementaires
Le kit de cryoconservation de CSP CTS est fabriqué sur un site dont les méthodes et les contrôles sont conformes aux BPFa pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820. Notre site de fabrication homologué par la FDA est certifié ISO-13485. La traçabilité complète de la documentation et l’accès pratique à notre dossier maître du médicament (DMF) sont disponibles pour le kit de cryoconservation de CSP CTS.
Simplifie la transition du laboratoire à la clinique
Le kit de cryoconservation des CSP CTS offre la même efficacité en terme de récupération, de cohérence et de variabilité réduite que le kit de cryoconservation des CSP réservé à la recherche. Grâce à ses tests de sécurité complémentaires, y compris les agents fortuits, le kit de cryoconservation de CSP CTS permet une transition en douceur à partir du milieu de cryoconservation des CSP réservé à la recherche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi)
Classification Sans xéno-contaminants
Forme Liquide
Type de produit Milieu de cryoconservation
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs DMSO (10%)
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition CTS PSC Cryosomes : glace carbonique
CTS RevitaCell : glace carbonique
Format Flacon
Contenu et stockage • 50 ml CSP Cryomedium (stocker entre –5 et –20°C à l’abri de la lumière
• Supplément RevitaCell 5 ml (100X), stocker entre –5 et –20°C à l’abri de la lumière
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.