Learn More
Gibco™ CTS™ RevitaCell™ Supplement (100X)
Code produit 16381984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16381984 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16381984 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4238401
 Article restreint
En stock
Le supplément CTS RevitaCell (100X) est un supplément défini chimiquement, sans composants d’origine animale et fabriqué conformément aux BPFa qui est utilisé avec des cellules souches pluripotentes (CSP), sous forme de solution de récupération post-décongélation pour améliorer la viabilité cellulaire ou en combinaison avec le milieu CTS Essential 8 pour améliorer les applications de passage de cellules uniques.
CTS RevitaCell Supplement (100X) is a cGMP-manufactured, animal origin-free, chemically defined supplement that is used with pluripotent stem cells (PSCs) to improve cell viability. It can be used either as a post-thaw recovery solution to improve cell viability or in combination with CTS Essential 8 Medium to enhance single cell passaging applications. CTS RevitaCell Supplement includes a higher specificity ROCK inhibitor and reduces the burden in qualifying reagents when transitioning from the research bench to the clinic.
Le supplément CTS RevitaCell (100X) est un supplément défini chimiquement, sans composants d’origine animale et fabriqué conformément aux BPFa qui est utilisé avec des cellules souches pluripotentes (CSP), sous forme de solution de récupération post-décongélation pour améliorer la viabilité cellulaire ou en combinaison avec le milieu CTS Essential 8 pour améliorer les applications de passage de cellules uniques. Le supplément CTS RevitaCell réduit la charge des réactifs qualifiants lors de la transition de la paillasse à la clinique
Supplément CTS RevitaCell :
• Facilite les démarches réglementaires grâce à la fabrication conforme aux BPFa et à la disponibilité de la documentation
• Simplifie la transition du laboratoire à la clinique en remplaçant directement le supplément RevitaCell réservé à la recherche
Facilite les démarches réglementaires
Le supplément CTS RevitaCell est fabriqué dans un site dont les méthodes et les contrôles applicables aux dispositifs médicaux sont conformes aux BPFa, 21 CFR Partie 820. Notre site de fabrication homologué par la FDA est certifié ISO-13485. La traçabilité complète de la documentation et l’accès pratique à notre dossier principal du médicament (DMF) sont disponibles pour le supplément CTS RevitaCell.
Simplifie la transition du laboratoire à la clinique
Comme le supplément RUO RevitaCell, le supplément CTS RevitaCell maximise la viabilité cellulaire après le passage de cellules simples et offre une viabilité cellulaire post-décongélation élevée ainsi qu’une croissances des cellules souches pluripotentes. Les suppléments RevitaCell réservés à la recherche et CTS RevitaCell incluent un inhibiteur de ROCK plus spécifique que les inhibiteurs traditionnels, associé à des molécules aux propriétés antioxydantes et antiradicalaires qui minimisent l’impact du stress sur les cellules. Grâce à ses tests de sécurité supplémentaires, y compris les agents fortuits, le supplément CTS RevitaCell permet une transition en douceur à partir du supplément RevitaCell réservé à la recherche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker entre -5 et -20°C et à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules souches pluripotentes (SCP)
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Supplément
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 5 mL
Remarques Fourni à une concentration de 0,9 mg/mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.