Learn More
Gibco™ Milieu CTS™ Synth-a-Freeze™
Code produit 12053479 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12053479 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12053479 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1371301
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu CTS (systèmes de thérapie cellulaire) Synth-a-Freeze est un milieu de cryoconservation liquide défini chimiquement et sans protéines, destiné à la congélation et au stockage d’une variété de types de cellules de mammifères, y compris les cellules souches.
CTS™ (Cell Therapy Systems) Synth-a-Freeze™ medium is a chemically defined, protein-free liquid cryopreservation medium intended for freezing and storing a variety of mammalian cell types including stem cells. Synth-a-Freeze™ CTS™ media is optimally formulated without antibiotics, antimycotics, hormones, growth factors, serum, or protein and buffered with HEPES and sodium bicarbonate.
  • Use for cryopreserving a variety of primary and stem cells
  • Save time and effort with 4 degree stable storage of thawed media and compatibility with a variety freezing protocols
  • Be ready for clinical research with this cGmP manufactured, chemically defined, protein-free formula
Le milieu CTS™ (systèmes de thérapie cellulaire) Synth-a-Freeze™ est un milieu de cryoconservation liquide défini chimiquement et sans protéines, destiné à la congélation et au stockage d’une variété de types de cellules de mammifères, y compris les cellules souches. Le milieu Synth-a-Freeze™ CTS™ est formulé de manière optimale sans antibiotiques, antimycotiques, hormones, facteurs de croissance, sérum ou protéine et tamponné avec HEPES et bicarbonate de sodium.
Utilisation pour la cryoconservation d’une grande variété de cellules primaires et de cellules souches
• Économisez du temps et des efforts avec un stockage stable à 4 degrés de milieux décongelés et compatibilité avec une variété de protocoles de congélation
• Soyez prêt pour la recherche clinique avec cette formule sans protéines fabriquée, chimiquement définie, formulée conformément aux BPFa
Cryoconservation d’une variété de types de cellules
Le milieu Synth-a-Freeze™ CTS™ Cell Therapy Systems est comparable à notre milieu de cryoconservation standard contenant du sérum pour la cryoconservation d’une variété de types de cellules, y compris les cellules souches embryonnaires humaines, les cellules souches neurales (réf 1), les cellules souches mésenchymateuses et les kératinocytes (réf. 2). Nous ne recommandons pas d’utiliser le milieu Synth-a-Freeze™ pour la cryoconservation des mélanocytes épidermiques humains.
Incorporation simple dans votre protocole de congélation actuel
Le milieu Synth-a-Freeze™ CTS™ peut être utilisé avec n’importe quel protocole de congélation standard. Il vous suffit d’ajouter les systèmes de thérapie cellulaire Synth-a-Freeze™ CTS™ aux cellules détachées et granulées, puis d’aliquoter et de congeler. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser un congélateur à taux contrôlé
Simplifiez votre transition vers la recherche clinique
La marque Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) offre un grand éventail de produits à utiliser dans des applications de thérapie cellulaire, notamment des milieux, des réactifs, des facteurs de croissance, des enzymes, des réactifs de sélection / d’expansion de cellules et des dispositifs. Les produits Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) offrent :
• Réduction de la charge de travail liée aux réactifs qualifiants
• Sont inclus des certificats d’analyse et d’origine appropriés
• Accès pratique à notre fichier maître des médicaments (DMF)
Destiné à une utilisation dans le domaine de la recherche ou de la fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus.
MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux
Références :
• S. Shin and M. Vemuri. Culture and Differentiation of Human Neural Stem Cells. L.C. Doering (ed). Protocols for Neural Cell Culture. Springer Protocol Handbooks.
• S. Lemaire, K. Kosowska-Shick, P. Appelbaum, G. Verween, P. Tulkens, and F. Van Bambeke. Cellular Pharmacodynamics of the Novel Biaryloxazolidinone Radezolid: Studies with Infected Phagocytic and Nonphagocytic cells, Using Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes, and Legionella pneumophila. Antimicrob Agents Chemother 54(6) 2010: 2549-2559.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Divers (y compris des types de cellules souches embryonnaires humaines, des cellules souches neurales, des cellules souches mésenchymateuses et des kératinocytes)
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu de cryoconservation
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs DMSO (10%)
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 50 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Format Flacon
Contenu et stockage Conserver à –20°°C.