Description
Le Gibco CTS TrypLE Select est une enzyme recombinante capable de dissocier une large gamme de cellules de mammifères adhérentes.L’enzyme CTS TrypLE Select est dérivée d’une fermentation microbienne et constitue une alternative d’origine animale (AOF) à la trypsine porcine.
Les produits Gibco CTS sont conçus pour être utilisés dans la fabrication de produits cellulaires ou génétiques, facilitant ainsi le passage de la recherche aux applications cliniques.
Par rapport aux autres réactifs de dissociation, l’enzyme CTS TrypLE Select est :
- Exempte d’origine animale (AOF) : exempte de composants d’origine animale et formulée sur des équipements spécifiques exempts d’origine animale.L’enzyme CTS TrypLE Select réduit le risque de contamination virale ou aux prions dans votre fabrication clinique.
- Douce sur les cellules : la pureté exceptionnelle de l’enzyme CTS TrypLE Select augmente la spécificité due à l’action d’une seule enzyme.Cela réduit les dommages causés par le clivage de plusieurs enzymes dans la trypsine et d’autres extraits.
- Stable à température ambiante : le produit reste stable à température ambiante ou à 2–8°C, ce qui rend le stockage et la manipulation plus faciles et pratiques.
- Facile à utiliser : l’enzyme CTS TrypLE Select se substitue directement aux protocoles existants, sans nécessiter d’inactivation, évitant ainsi le recours aux inhibiteurs de trypsine, tels que le FBS.
Le produit est fourni sous forme de solution mère 1X, formulée dans du DPBS avec 1 mM d’EDTA.
Compatible avec les systèmes clos
Le format 1 litre de l’enzyme CTS TrypLE Select est fourni dans le format d’un conteneur de bioprocédés avec la chambre construite à partir du film Aegis 5-14.La tubulure C-Flex stérile et soudable avec un luer lock femelle offre des options de connexion polyvalentes pour l’intégration dans un processus de fabrication en système fermé.
Qualité CTS
La gamme de produits CTS de Gibco vous permet de réduire votre charge de travail en matière de qualification des réactifs lors de votre transition de la recherche aux applications cliniques.
Les produits sont fabriqués sur un site qui utilise des méthodes et des contrôles conformes aux BPFa pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820.Nos sites de fabrication agréés par la FDA sont certifiés ISO 13485 et ISO 9001.Les produits Gibco CTS suivent les matériaux auxiliaires USP <1043> pour les produits issus de cellules, de gènes et de tissus dans les limites des responsabilités applicables à un fournisseur.
Les produits Gibco CTS sont de haute qualité et sont fournis avec une documentation harmonisée, comme des certificats d’analyse, des certificats d’origine et un accès pratique à notre fiche maîtresse du médicament (FMM).
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre 15–30°C. |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Réactif de dissociation de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sans additif | Sans rouge de phénol |
| Format | Récipient pour bioprocédés |
| À utiliser avec (application) | Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques |
| Qualité de fabrication | ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820 |
| Afficher plus |