Learn More
Gibco™ Enzyme Select CTS™ TrypLE™
Code produit 12093745 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12093745 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12093745 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1285901
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
TrypLE™ Select CTS, ™une alternative non animale à la trypsine porcine, est une enzyme recombinante issue de la fermentation microbienne.
TrypLE™ Select CTS™, a non-animal alternative for porcine Trypsin, is a recombinant enzyme derived from microbial fermentation. The Gibco™ CTS™ product line enables you to reduce your burden in qualifying reagents during your transition from research applications to clinical applications.
TrypLE™ Select CTS™, une alternative non animale à la trypsine porcine, est une enzyme recombinante issue de la fermentation microbienne. La gamme de produits Gibco™ CTS™ permet d’alléger votre charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
•Gibco™ TrypLE™ Select ™ CTS™ permet de réduire votre charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
•Origine non animale ou humaine
•Réduction du risque de contamination virale ou aux prions
•Cinétique d’élimination et viabilité de la récupération comparables à la trypsine porcine
•Démonstration d’activité sur de multiples lignées cellulaires, y compris des lignées fortement fixées
•Stable à température ambiante (15 à 30°C) pendant 24 mois maximum.
•Fabriqué avec un équipement spécifique, autoclavé ou jetable.
TrypLE™ Select CTS™, une alternative non animale pour la trypsine porcine, est une enzyme recombinante dérivée de la fermentation microbienne. Ce matériau est utilisé pour la dissociation de lignées cellulaires dépendantes de la fixation à partir de consommables en plastique TrypLE Select a montré sa capacité à dissocier des cellules mises en culture à la fois dans des systèmes exempts de sérum et des systèmes supplémentés en sérum. Le produit est fourni sous forme de solution de réserve 1X, formulée dans de la DPBS avec de l’EDTA à 1 mM. Le concentration de la rProtease est propriétaire de
Invitrogen Corp.
Les produits GIBCO™ CTS™ sont de qualité supérieure et sont livrés avec une documentation harmonisée telle que des certificats d’analyse ou d’origine, ainsi qu’un accès à des lettres d’autorisation à nos fichiers maîtres des médicaments, le cas échéant. La gamme de produits GIBCO™ CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
Pour la recherche ou la fabrication de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Sans additif Sans rouge de phénol
Format Flacon(s)
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.