Learn More
Gibco™ CTS™ Versene™ Solution
Code produit 16282562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16282562 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16282562 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4239101
 Article restreint
En stock
Gibco CTS Versene est une solution EDTA fabriquée conformément aux BPFa à utiliser comme réactif doux et non enzymatique de dissociation des cellules.
CTS Versene Solution is a cGMP-manufactured EDTA solution for use as a gentle non-enzymatic cell dissociation reagent. It is formulated as 0.2 g EDTA(Na4) per liter of phosphate buffered saline (PBS) (0.48 mM). It reduces the burden in qualifying reagents when transitioning from the research bench to the clinic.
Gibco CTS Versene est une solution EDTA fabriquée conformément aux BPFa à utiliser comme réactif doux et non enzymatique de dissociation des cellules. La solution CTS Versene (0,48 mM) est formulée comme suit : 0,2 g EDTA(Na4) par litre de solution saline dans un tampon phosphate (PBS). Il réduit le fardeau des réactifs qualifiants lors de la transition du banc de recherche à la clinique.
Facilite les démarches réglementaires
La solution CTS Versene est fabriquée dans un site dont les méthodes et les contrôles applicables aux dispositifs médicaux sont conformes aux BPFa, 21 CFR Partie 820. Notre site de fabrication homologué par la FDA est certifié ISO-13485. La traçabilité complète de la documentation est disponible pour la solution CTS Versene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière
Type de cellule Cellules souches pluripotentes (SCP)
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1X
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Format Flacon
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.