Learn More
Gibco™ Cellules de production virale CTS™
Code produit 17118715 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17118715 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17118715 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3152801
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Les cellules de production virale CTS™ sont une lignée cellulaire en suspension dérivée de HEK293 mise en banque conformément aux BPFa
  • Composante essentielle du système de production lentivirale CTS™ LV-MAX™ pour produire des titres lentiviraux
  • Les cellules permettent une culture en suspension sans sérum à haute densité avec agglutination minimale des cellules dans le milieu de production CTS™ LV-MAX™
  • Spécifiquement validé pour la production de vecteurs lentiviraux à des fins d’applications de thérapie cellulaire et génétique, mais peut être adapté à la production d’autres vecteurs viraux où l’absence d’antigène grand T SV40 dans les cellules HEK293 est souhaitée
  • Les cellules mises en banque conformément aux BPFa ont suivi un processus de validation documenté pour garantir leur transfection avec de multiples plasmides et la production de particules virales viables
  • Lignée cellulaire mise en banque conformément aux BPFa et entièrement documentée (dérivée HEK293F) avec un historique détaillé de lignée cellulaire
  • Tests de qualité complets basés sur les directives en matière d’usage thérapeutique de la FDA américaine et de l’Agence européenne des médicaments (EMA)
  • Options de licence flexibles sans redevances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker dans de l’azote liquide. Est livré avec un agent de déshydratation de l’azote liquide à vapeur sèche.
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Type de produit Cellules de production virale
Quantité 1 mL
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.