Learn More
CU-CPT17e, MedChemExpress
Code produit. 16492806
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16492806
Marque: Medchem Express HY101929
MedChemExpress CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
Spécification
Nom chimique ou matériau CU-CPT17e
CAS 2109805-75-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H24N2O8
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (9.91 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=[N+]([O-])C(C=C1)=CC=C1COC2=CC(C=CC3(CCOCC3)O4)=C4C=C2OCC5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5
Poids moléculaire (g/mol) 504.49
Poids de la formule 504.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.