Learn More
Sartorius Microbalance haute capacité Cubis™
Code produit 15989386 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
31 g
6 g, 31 g
Précision affichage:
0,001 mg
0,001, 0,01 mg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage unitSize
15989386 31 g 0,001 mg 1 pièce
15718259 6 g, 31 g 0,001, 0,01 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15989386 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MSA36S000DH
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre une précision et des performances de pesée supérieures. Les microbalances haute capacité Sartorius Cubis™ offrent une excellente répétabilité, un délai de réponse rapide, une facilité d’utilisation optimale et une grande ergonomie.
  • Peser de manière fiable de petits échantillons directement dans de grands récipients d’échantillon (fiole jaugée pouvant atteindre 50 ml)
    • Améliorez l’exactitude en éliminant le processus de transfert quantitatif afin d’éviter les erreurs et la perte d’échantillons
    • Plus aucun gaspillage d’échantillons coûteux
    • Réduisez les coûts en éliminant la nécessité d’utiliser des nacelles de pesée et/ou du papier
  • Espace étendu sur un grand plateau de pesée d’un diamètre de 50 mm, idéal pour les récipients nécessitant une plus grande surface de support (livré en standard avec les modèles 66S et 66P uniquement)
  • Support d’échantillons en titane réglable permettant l’utilisation de flacons à fond rond et col long, de flacons HPLC cylindriques et de tubes à essai pour une utilisation facile et une ergonomie afin de réduire les risque de déversement (livré en standard avec tous les micro-modèles à haute capacité)
  • Capteur climatique disponible en option, idéal pour la surveillance des conditions ambiantes (température, pression barométrique et humidité) dans la chambre de pesée
  • Deux modèles à pleine résolution (S) et deux modèles Polyrange (P) disponibles
  • Tous les modèles sont disponibles avec un écran tactile couleur MSA et un pare-vent automatique en verre (DH)
  • Mise à niveau assistée par guide (présente sur un graphique la façon de déplacer les pieds de mise à niveau)
  • Apps-Q disponibles - standard et personnalisées
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO, FDA/USP, GMP, GLP, homologué UL, conforme CE
Type de connexion RS-232, USB, Ethernet (Bluetooth ou port PS2 en option
Capacité 31 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0,001 mg
Comprend Support pour récipient en titane ; bac de pesée de 30 mm
Mise à niveau Mise à niveau assistée par guide
Linéarité 0,015 mg
Matériau PBT, acier inox, verre, PVC
Modèle MSA36S-000-DH
Reproductibilité 0,002 mg
Temps de stabilisation 3,5 sec
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Charge de test 20 g
Type Micro-balance haute capacité
Modes de pesée Conversion d’unités de masse, détermination de la densité, stati
Largeur (métrique) Nacelle de pesée : 222 mm ; affichage : 240mm
Hauteur (métrique) Nacelle de pesée : 232 mm ; affichage : 88 mm (max)
Hauteur (métrique) de la cuve 181 mm
Profondeur (métrique) Nacelle de pesée : 435mm ; affichage : 358mm
Poids (métrique) 47 kg (palette)
Alimentation électrique 100/240 VCA 50/60 Hz