Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCA
GREENER_CHOICE
Code produit 16263182 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
520 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Pare-vent U - Manuel Verre
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d'usine, logiciel QP99, coupe-vent motorisé avec ioniseur
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, coupe-vent I - motorisé avec ioniseur
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, logiciel QP99, pare-vent U - verre manuel
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, pare-vent A - motorisé
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend unitSize
16263182 120 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d'usine, logiciel QP99, coupe-vent motorisé avec ioniseur 1 unité
16432915 120 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, pare-vent A - motorisé 1 pièce
16320534 220 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, coupe-vent I - motorisé avec ioniseur 1 pièce
16243202 220 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d'usine, logiciel QP99, coupe-vent motorisé avec ioniseur 1 unité
16465135 320 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, coupe-vent I - motorisé avec ioniseur 1 pièce
16203222 320 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d'usine, logiciel QP99, coupe-vent motorisé avec ioniseur 1 unité
16223232 520 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d'usine, logiciel QP99, coupe-vent motorisé avec ioniseur 1 pièce
16283182 120 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, logiciel QP99, pare-vent U - verre manuel 1 unité
16444065 220 g Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Pare-vent U - Manuel Verre 1 pièce
16263202 220 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, logiciel QP99, pare-vent U - verre manuel 1 unité
16223222 320 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, logiciel QP99, pare-vent U - verre manuel 1 unité
16243232 520 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, logiciel QP99, pare-vent U - verre manuel 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16263182 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA124S2S00I QP99
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce au matériel, au logiciel et à la connectivité entièrement configurables, Cubis™ II offre une balance hautes performances répondant à vos besoins uniques et vos exigences de conformité.
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Description Chambre de pesée I - Motorisée avec ionisateur
Capacité 120 g
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d'usine, logiciel QP99, coupe-vent motorisé avec ioniseur
Langues Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen
Mise à niveau Automatique motorisé
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Durée de mesure 3 s
Modèle MCA124SIS00
Temps de stabilisation 1 s
Plage de températures (métrique) 0°C à +40°C
Type Balance analytique
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 450 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 373 mm
Poids (métrique) 9,0, 10,8 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 1,0 A
Fréquence 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Classe I