Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMA
Code produit 16243252 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; QP99 App Package
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, coupe-vent I - motorisé avec ioniseur
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, pare-vent A - motorisé
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend unitSize
16243252 120 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; QP99 App Package 1 unité
16487285 220 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, pare-vent A - motorisé 1 pièce
16303036 220 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, coupe-vent I - motorisé avec ioniseur 1 pièce
16310528 80, 160, 320 g Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test en usine, coupe-vent I - motorisé avec ioniseur 1 pièce
16243262 220 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; QP99 App Package 1 unité
16243272 320 g Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16243252 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCE124SUS00
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance analytique Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, 1 connexion RS 232 à 9 broches, 1 port ethernet
Description Sans Chambre de pesée
Capacité 120 g
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage ±0,05 mg
Comprend Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; QP99 App Package
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle MCE124SUS00
Temps de stabilisation 1 s
Type Balance analytique
Garantie 10 ans
Modes de pesée Analytique
Longueur (métrique) 425 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 373 mm
Poids (métrique) 8,2, 10 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V ± 10 %
Fréquence 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Classe I