Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMA
Code produit 16233272 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
:
Capacité :320 g ; pare-vent U - vitre manuelle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16233272 Capacité :320 g ; pare-vent U - vitre manuelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16233272 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCE324SUCEU
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance analytique Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Description Chambre de pesée U : Vitre manuelle
Capacité 320 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Balance analytique avec Chambre de pesée manuelle
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle Balance analytique électronique
Temps de stabilisation 1 s
Modes de pesée Analytique
Alimentation électrique 100 à 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Tension 100/240 V ± 10 %