Learn More
Sartorius Balance analytique de laboratoire Cubis™ II
BIOPHARMA
Code produit 16416215 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
120 g
120 g, 240 g, 520 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Modèle:
Balance avec Chambre de pesée U
Balance avec chambre de pesée A
Balance avec chambre de pesée I
Précision affichage:
0,1 g, 0,2 g, 0,5 g
0,1 mg
0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage unitSize
16416215 120 g, 240 g, 520 g Balance avec chambre de pesée A 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg 1 pièce
16416245 120 g, 240 g, 520 g Balance avec Chambre de pesée U 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg 1 pièce
16425005 80 g, 160 g, 320 g Balance avec chambre de pesée A 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg 1 pièce
16425035 80 g, 160 g, 320 g Balance avec Chambre de pesée U 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg 1 pièce
16455135 320 g Balance avec chambre de pesée A 0,1 mg 1 pièce
16466225 120 g, 240 g, 520 g Balance avec chambre de pesée I 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g 1 pièce
16466345 120 g, 240 g, 520 g Balance avec chambre de pesée A 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g 1 pièce
16472925 120 g Balance avec chambre de pesée A 0,1 mg 1 pièce
16475015 80 g, 160 g, 320 g Balance avec chambre de pesée I 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg 1 pièce
16494045 220 g Balance avec chambre de pesée A 0,1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16416215 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA524P2S00A QP99
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capacité de pesée maximale comprise entre 120 g et 520 g associée à une précision de lecture de 0,1 mg.
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure. Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Balance avec certificat de validation type pour la Chine
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 120 g, 240 g, 520 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg
Comprend Calibrage interne
Matériau Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable
Modèle Balance avec chambre de pesée A
Temps de stabilisation 1 s
Type Balance analytique
Alimentation électrique 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A