Learn More
Sartorius Balance Cubis™ II
Code produit 30052882 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Modèle:
MCA avec pare-vent D
MCA avec pare-vent I
MCA avec pare-vent U
MCE avec pare-vent D
MCE avec pare-vent U
Précision affichage:
0,005 mg
0,01 mg
0,01 mg, 0,1 mg
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage Conditionnement
30052882 60 g, 120 g MCA avec pare-vent I 0,01 mg, 0,1 mg 1 pièce
30052877 60 g, 120 g MCA avec pare-vent U 0,01 mg, 0,1 mg 1 pièce
30052889 120 g MCA avec pare-vent D 0,01 mg 1 pièce
30052881 220 g MCA avec pare-vent D 0,01 mg 1 pièce
30052883 220 g MCA avec pare-vent I 0,01 mg 1 pièce
30052878 220 g MCA avec pare-vent U 0,01 mg 1 pièce
30052886 220 g MCA avec pare-vent D 0,005 mg 1 pièce
30052869 60 g, 120 g MCE avec pare-vent U 0,01 mg, 0,1 mg 1 pièce
30052876 120 g MCE avec pare-vent D 0,01 mg 1 pièce
30052879 120 g MCE avec pare-vent U 0,01 mg 1 pièce
30052888 220 g MCE avec pare-vent D 0,01 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30052882 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA125PIMTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18130.06€
    16890.00€ / 1 pièces
    Économisez 1240.06€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance Cubis™ II peut être configurée individuellement à partir de différents composants. La combinabilité de l’unité d’affichage, du module de pesée, du pare-vent, de progiciels pour diverses applications et fonctions et d’une gamme complète d’accessoires permet une adaptation individuelle à toutes les tâches de pesée.
  • Performances de pointe. Système de pesée monolithique, capteurs climatiques intégrés, porte-échantillons individuels. Fonctionnement sans erreur. Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout. Conformité à la norme 21 CFR Partie 11, historique d’expertise intégré, gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Un service d’assistance exceptionnel. Centre d’état intégré, services intégrés, maintenance préventive selon les normes accréditées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 60 g, 120 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,01 mg, 0,1 mg
Modèle MCA avec pare-vent I
Type Balance
Legal for Trade Classe I