Learn More
Sartorius Balance de laboratoire haute capacité Cubis™ II
BIOPHARMA
Code produit 16253192 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
20200 g
36200 g
70200 g
Comprend:
Chambre de pesée O
Chambre de pesée O, QP1
Chambre de pesée O, QP99
Modèle:
Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France)
Balance contrôlée CFR avec certificat d’homologation CE pour la France uniquement
Version standard S00 non vérifiée
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Modèle unitSize
16253192 20200 g Chambre de pesée O, QP99 Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) 1 unité
16415275 36200 g Chambre de pesée O, QP1 Balance contrôlée CFR avec certificat d’homologation CE pour la France uniquement 1 pièce
16233222 36200 g Chambre de pesée O, QP99 Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) 1 unité
16517289 70200 g Chambre de pesée O Version standard S00 non vérifiée 1 pièce
16437045 70200 g Chambre de pesée O Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) 1 pièce
16253242 70200 g Chambre de pesée O, QP99 Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) 1 unité
16497025 70200 g Chambre de pesée O, QP1 Version standard S00 non vérifiée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16253192 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA20201S2CEU0 QP99
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance de laboratoire haute capacité Cubis™ II avec une charge maximale comprise entre 11,2 kg et 70,2 kg et une lisibilité comprise entre 0,1 g et 1 g offre le modèle idéal pour chaque application.
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
  • La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
  • L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
  • Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
  • Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
  • Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 20200 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 100 mg
Comprend Chambre de pesée O, QP99
Matériau Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox
Modèle Balance contrôlée CEU avec certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France)
Temps de stabilisation 1,5 s
Type Balance électronique à plateau supérieur
Alimentation électrique 100 à 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 1,0 A