Learn More
Sartorius Microbalance haute capacité Cubis™ II, 36P
GREENER_CHOICE
Code produit 17947380 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D HWL
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
17947380 MCA36P-3CEU-D 1 pièce
17987430 MCA36P-3CEU-D HWL 1 pièce
17967400 MCA36P-3CEU-D QP1 1 pièce
17937380 MCA36P-3CEU-D QP1 HWL 1 pièce
17977400 MCA36P-3CEU-D QP99 1 pièce
17947390 MCA36P-3S00-D 1 pièce
17907410 MCA36P-3S00-D HWL 1 pièce
17997400 MCA36P-3S00-D QP1 1 pièce
17957390 MCA36P-3S00-D QP1 HWL 1 pièce
17957380 MCE36P-3CEU-D 1 pièce
17957420 MCE36P-3CEU-D HWL 1 pièce
17967420 MCE36P-3S00-D 1 pièce
17917400 MCE36P-3S00-D HWL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17947380 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA36P3CEUD
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme Cubis™ II de microbalances haute capacité avec une charge maximale comprise entre 32 g et 111 g et une lisibilité comprise entre 0,001 mg et 0,002 mg constitue le choix idéal pour un large éventail d’application.
  • Résolution ultra-élevée avec jusqu’à 61 millions d’étapes de pesée (chiffres).
  • Intégrité des données de bout en bout.
  • Conformité à la norme 21 CFR Partie 11, historique d’expertise intégré, gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie.
  • La nettoyabilité, qui fait partie de la conformité.
  • Fonctionnement sans erreur.
  • Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée.
  • Autoriser les mises à jour des caractéristiques matérielles telles que les pare-vents automatiques ou l’ioniseur intégré.
  • Pare-vent interne en option pour obtenir de meilleures performances de pesée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation MCA
Capacité 101, 32 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0.001, 0.01 mg
Comprend Module de pesée 36P
Modèle MCA36P-3CEU-D
Temps de stabilisation 3,5, 2,5 s
Plage de températures (impériale) 3.5, 2.5 s
Plage de températures (métrique) 3.5, 2.5 s
Charge de test 3.5, 2.5 s
Type Balanza
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) 11,9 in
Hauteur (métrique) 302 mm