Description
- Résolution ultra-élevée avec jusqu’à 61 millions d’étapes de pesée (chiffres).
- Intégrité des données de bout en bout.
- Conformité à la norme 21 CFR Partie 11, historique d’expertise intégré, gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie.
- La nettoyabilité, qui fait partie de la conformité.
- Fonctionnement sans erreur.
- Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée.
- Autoriser les mises à jour des caractéristiques matérielles telles que les pare-vents automatiques ou l’ioniseur intégré.
- Pare-vent interne en option pour obtenir de meilleures performances de pesée.
Spécification
Spécification
| Interface d’automatisation | MCA |
| Capacité | 101, 32 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 0.001, 0.01 mg |
| Comprend | Module de pesée 36P, Pharma QP1 |
| Modèle | MCA36P-3S00-D QP1 |
| Temps de stabilisation | 3,5, 2,5 s |
| Type | Balanza |
| Largeur (impériale) | 9,4 in |
| Largeur (métrique) | 240 mm |
| Afficher plus |