Learn More
Sartorius Microbalance haute capacité Cubis™ II ; 36S
Code produit 17997390 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17997390 MCA36S-3CEU-D QP1 1 pièce
17987400 MCA36S-3CEU-D 1 pièce
17958270 MCA36S-3CEU-D HWL 1 pièce
17917410 MCA36S-3CEU-D QP1 HWL 1 pièce
17907400 MCA36S-3CEU-D QP99 1 pièce
17927400 MCA36S-3S00-D 1 pièce
17937410 MCA36S-3S00-D HWL 1 pièce
17997370 MCA36S-3S00-D QP1 1 pièce
17927410 MCA36S-3S00-D QP1 HWL 1 pièce
17977420 MCE36S-3CEU-D 1 pièce
17937400 MCE36S-3CEU-D HWL 1 pièce
17957400 MCE36S-3S00-D 1 pièce
17987420 MCE36S-3S00-D HWL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17997390 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA36S3CEUD QP1
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme Cubis™ II de microbalances haute capacité avec une charge maximale comprise entre 32 g et 111 g et une lisibilité comprise entre 0,001 mg et 0,002 mg constitue le choix idéal pour un large éventail d’application.
  • Résolution ultra-élevée avec jusqu’à 61 millions d’étapes de pesée (chiffres).
  • Intégrité des données de bout en bout.
  • Conformité à la norme 21 CFR Partie 11, historique d’expertise intégré, gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie.
  • La nettoyabilité, qui fait partie de la conformité.
  • Fonctionnement sans erreur.
  • Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée.
  • Autoriser les mises à jour des caractéristiques matérielles telles que les pare-vents automatiques ou l’ioniseur intégré.
  • Pare-vent interne en option pour obtenir de meilleures performances de pesée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation MCA
Capacité 32 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0.001 mg
Comprend Module de pesée 36S, Pharma QP1
Modèle MCA36S-3CEU-D QP1
Temps de stabilisation 3,5 sec
Type Balanza
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) 11,9 in
Hauteur (métrique) 302 mm