Learn More
Sartorius Microbalance haute capacité Cubis™ II ; 66S
Code produit 17997410 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MCA66S-3CEU-D
MCA66S-3CEU-D HWL
MCA66S-3CEU-D QP1
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL
MCA66S-3CEU-D QP99
MCA66S-3S00-D
MCA66S-3S00-D HWL
MCA66S-3S00-D QP1
MCA66S-3S00-D QP1 HWL
MCE66S-3CEU-D
MCE66S-3CEU-D HWL
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17997410 MCA66S-3CEU-D QP99 1 pièce
17907390 MCA66S-3CEU-D 1 pièce
17937390 MCA66S-3CEU-D HWL 1 pièce
17907420 MCA66S-3CEU-D QP1 1 pièce
17967390 MCA66S-3CEU-D QP1 HWL 1 pièce
17937420 MCA66S-3S00-D 1 pièce
17987390 MCA66S-3S00-D HWL 1 pièce
17927420 MCA66S-3S00-D QP1 1 pièce
17947420 MCA66S-3S00-D QP1 HWL 1 pièce
17907430 MCE66S-3CEU-D 1 pièce
17927380 MCE66S-3CEU-D HWL 1 pièce
17937430 MCA66S-3S00-D 1 pièce
17927430 MCA66S-3S00-D HWL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17997410 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA66S3CEUD QP99
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme Cubis™ II de microbalances haute capacité avec une charge maximale comprise entre 32 g et 111 g et une lisibilité comprise entre 0,001 mg et 0,002 mg constitue le choix idéal pour un large éventail d’application.
  • Résolution ultra-élevée avec jusqu’à 61 millions d’étapes de pesée (chiffres).
  • Intégrité des données de bout en bout.
  • Conformité à la norme 21 CFR Partie 11, historique d’expertise intégré, gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie.
  • La nettoyabilité, qui fait partie de la conformité.
  • Fonctionnement sans erreur.
  • Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée.
  • Autoriser les mises à jour des caractéristiques matérielles telles que les pare-vents automatiques ou l’ioniseur intégré.
  • Pare-vent interne en option pour obtenir de meilleures performances de pesée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation MCA
Capacité 61 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0.001 mg
Comprend Module de pesée 66S, pack tout compris QP99
Modèle MCA66S-3CEU-D QP99
Temps de stabilisation 3,5 sec
Type Balanza
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) 11,9 in
Hauteur (métrique) 302 mm