Description
- Système de pesée monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Porte-échantillons individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité à la norme 21 CFR Partie 11
- Historique d’expertise intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Activation à l’aide d’une touche tactile ou sans contact avec le commutateur IR
(pare-vent M), capteur de mouvement (en option), fonction d’apprentissage
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
| Capacité | 6,1 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur TFT |
| Précision affichage | 1 μg |
| Comprend | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine |
| Linéarité | ±3 μg |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
| Modèle | Pare-vent F : À filtre |
| Reproductibilité | ±5 μg |
| Afficher plus |