Learn More
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMA
Code produit 16437185 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
10,1 g
Modèle:
Pare-vent F : À filtre
Pare-vent M : Motorisé
Comprend:
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Comprend Conditionnement
16437185 10,1 g Pare-vent M : Motorisé Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine 1 pièce
16427185 10,1 g Pare-vent F : À filtre Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine 1 pièce
16407315 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g Pare-vent F : À filtre Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine 1 pièce
16283262 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g Pare-vent M : Motorisé Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16437185 Supplier Sartorius Supplier No. MCE10.6S2S00M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35906.62€
    33450.00€ / 1 pièces
    Économisez 2456.62€
    6% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La balance Micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Porte-échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Historique d’expertise intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Warranty
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 10,1 g
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT
Précision affichage 1 μg
Comprend Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Linéarité ±3 μg
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle Pare-vent M : Motorisé
Reproductibilité ±5 μg
Temps de stabilisation 5 s
Type Micro-balance
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) Module de pesée / électrique 340/355 mm
Largeur (métrique) 139/240 mm
Hauteur (métrique) Module de pesée / électrique 129/61 mm
Poids (métrique) 7,2 à 7,9 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V ± 10 %
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Classe I