Learn More
Sartorius Balance de laboratoire Micro Cubis™ II
BIOPHARMA
Code produit 16452405 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
Balance avec la pare-vent M
Balance avec pare-vent F
Balance avec pare-vent F et sans logiciel QP99
Équilibre avec pare-vent M et sans logiciel QP99
Capacité:
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
10,1 g
6,1 g
Précision affichage:
0,001 mg
0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg
0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité Précision affichage unitSize
16452405 Balance avec pare-vent F 10,1 g 0,001 mg 1 pièce
16393287 Balance avec la pare-vent M 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg 1 pièce
16406455 Balance avec pare-vent F 6,1 g 0,001 mg 1 pièce
16454405 Balance avec pare-vent F et sans logiciel QP99 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg 1 pièce
16456465 Balance avec la pare-vent M 6,1 g 0,001 mg 1 pièce
16484415 Balance avec pare-vent F 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg 1 pièce
16494415 Équilibre avec pare-vent M et sans logiciel QP99 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16452405 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA10.6S2S00F QP99
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une lisibilité de 1 μg et une capacité maximale comprise entre 3,1 g et 10,1 g. Utilisé pour déterminer le poids exact des très petites quantités d’échantillons.
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure. Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Balance avec certificat de validation type pour la Chine
Capacité 10,1 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,001 mg
Comprend Calibrage interne
Modèle Balance avec pare-vent F
Temps de stabilisation 5 s
Type Microbalance
Largeur (métrique) 109 mm
Hauteur (métrique) 33 mm
Alimentation électrique 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A