Learn More
Sartorius Cubis Système d'étalonnage de pipettes II
Code produit 31662882 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Système d'étalonnage des pipettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31662882 Système d'étalonnage des pipettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31662882 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MPS116S
Expédition estimée: 26-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
  • Le MPS116S est un Cubis™ Système d'étalonnage de pipettes monocanal basé sur la technologie II, combinant haute résolution et grande capacité de pesage.
  • Grâce à l'option permettant de réduire la lisibilité à 10 ou 100 g, l'instrument est capable de couvrir jusqu'à 95 % des plages de volume des pipettes disponibles sur le marché sans sacrifier la vitesse de mesure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système d'étalonnage des pipettes